Größe auswählen
| Packungsgröße | SKU | Verfügbarkeit | Preis |
|---|---|---|---|
| 1 mg | Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen | CHF 223.00 |
Über diesen Artikel
Produktname
Coproporphyrin I-Tetramethylester, ≥90% (HPLC)
Quality Segment
assay
≥90% (HPLC)
form
powder
color
purple to brown
mp
252-254 °C (lit.)
solubility
chloroform: 10 mg/mL, dark red
ε (extinction coefficient)
1,900-2,500 at 400 nm in chloroform at 1% (actual value given on label)
application(s)
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
storage temp.
room temp
SMILES string
COC(=O)CCc1c(C)c2cc3[nH]c(cc4nc(cc5[nH]c(cc1n2)c(C)c5CCC(=O)OC)c(C)c4CCC(=O)OC)c(C)c3CCC(=O)OC
InChI
1S/C40H46N4O8/c1-21-25(9-13-37(45)49-5)33-18-30-23(3)27(11-15-39(47)51-7)35(43-30)20-32-24(4)28(12-16-40(48)52-8)36(44-32)19-31-22(2)26(10-14-38(46)50-6)34(42-31)17-29(21)41-33/h17-20,41,44H,9-16H2,1-8H3/b29-17-,30-18-,31-19-,32-20-,33-18-,34-17-,35-20-,36-19-
InChI key
OVYASYKFNWTMII-QEMHYRKZSA-N
Preparation Note
1 of 1
Dieser Artikel | |||
|---|---|---|---|
| color purple to brown | color - | color - | color - |
| form powder | form powder | form solid | form solid |
| application(s) diagnostic assay manufacturing | application(s) - | application(s) - | application(s) - |
| solubility chloroform: 10 mg/mL, dark red | solubility chloroform: 1 mg/mL, clear | solubility - | solubility - |
| storage temp. room temp | storage temp. −20°C | storage temp. - | storage temp. - |
| Quality Level 200 | Quality Level 200 | Quality Level 100 | Quality Level 100 |
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?
Verwandter Inhalt
Global Trade Item Number
| SKU | GTIN |
|---|---|
| C4529-1MG | 04061826116630 |