Fortfahren mit
C6072
Cholesterinpalmitat
≥98% (HPLC; detection at 205 nm)
Synonym(e):
Cholesterin-hexandecanoat
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Ihnen/SKUVerfügbarkeitPreis
1 g
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
CHF 136.00
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C43H76O2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
625.06
UNSPSC Code:
12352211
NACRES:
NA.77
PubChem Substance ID:
EC Number:
210-002-5
Beilstein/REAXYS Number:
2342867
MDL number:
CHF 136.00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Großbestellung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
biological source
synthetic (organic)
Quality Segment
assay
≥98% (HPLC; detection at 205 nm)
form
powder
mp
74-77 °C (lit.)
functional group
ester
shipped in
ambient
storage temp.
−20°C
SMILES string
CCCCCCCCCCCCCCCC(=O)O[C@H]1CC[C@]2(C)C3CC[C@]4(C)C(CCC4C3CC=C2C1)[C@H](C)CCCC(C)C
InChI
1S/C43H76O2/c1-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-23-41(44)45-36-28-30-42(5)35(32-36)24-25-37-39-27-26-38(34(4)22-20-21-33(2)3)43(39,6)31-29-40(37)42/h24,33-34,36-40H,7-23,25-32H2,1-6H3/t34-,36+,37+,38-,39+,40+,42+,43-/m1/s1
InChI key
BBJQPKLGPMQWBU-JADYGXMDSA-N
Application
Cholesteryl palmitate was used as standard in HPLC analysis of lipids from cooked ground beef and rat liver[1] and mouse muscle[2] tissue samples.
Biochem/physiol Actions
Cholesteryl palmitate was used as standard in HPLC analysis of lipids from cooked ground beef[3] and rat liver[4] and mouse muscle tissue samples.
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
C9253C0289C2800
biological source
synthetic (organic)
biological source
synthetic (organic)
biological source
synthetic (organic)
biological source
synthetic (organic)
assay
≥98% (HPLC; detection at 205 nm)
assay
≥98% (HPLC; detection at 205 nm)
assay
≥98% (HPLC; detection at 205 nm)
assay
≥98% (HPLC; detection at 258 nm)
functional group
ester
functional group
ester
functional group
ester
functional group
ester
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
shipped in
ambient
shipped in
ambient
shipped in
ambient
shipped in
ambient
form
powder
form
powder
form
powder
form
crystalline powder
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)