Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C35H52O2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
504.79
NACRES:
NA.77
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352211
EC Number:
251-781-1
MDL number:
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhaltenbiological source
synthetic (organic)
Quality Segment
assay
≥98% (HPLC; detection at 258 nm)
form
crystalline powder
functional group
ester
shipped in
ambient
storage temp.
−20°C
SMILES string
O=C(O[C@@H]1CC2=CC[C@]3([H])[C@@](CC[C@@]4(C)[C@@]3([H])CC[C@]4([H])[C@H](C)CCCC(C)C)([H])[C@@]2(C)CC1)CC5=CC=CC=C5
InChI
1S/C35H52O2/c1-24(2)10-9-11-25(3)30-16-17-31-29-15-14-27-23-28(37-33(36)22-26-12-7-6-8-13-26)18-20-34(27,4)32(29)19-21-35(30,31)5/h6-8,12-14,24-25,28-32H,9-11,15-23H2,1-5H3/t25-,28?,29?,30?,31?,32?,34?,35?/m1/s1
InChI key
JHFRODPXYCPTCM-ZTUKSAGPSA-N
Biochem/physiol Actions
Cholesteryl phenylacetate is a cholesterol ester found associated with the neutral core of low density lipoprotein. Receptor-LDL complexes are taken up by lysosomes and hydrolyzed to release cholesterol from the esters. The enzyme acid cholesteryl ester hydrolase is responsible for the hydrolysis of cholesteryl esters; a defective enzyme can result in the formation of atherosclerotic lesions in humans.
Preparation Note
Cholesteryl phenylacetate yields clear, colorless solution in chloroform at 50 mg/ml.
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?