Fortfahren mit
C5533
Human Collagen Type IV
from human placenta, powder, suitable for cell culture
Collagen from human placenta
Synonym(e):
Typ-4-Collagen
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
PackungsgrößeSKUVerfügbarkeitPreis
5 mg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
CHF 239.00
Über diesen Artikel
CAS-Nummer:
UNSPSC Code:
12352202
NACRES:
NA.75
EC Number:
232-697-4
MDL number:
Biological source:
human placenta
Form:
powder
Technique(s):
cell culture | mammalian: suitable
CHF 239.00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Großbestellung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Produktname
Kollagen aus menschlicher Placenta, Bornstein and Traub Type IV, powder, BioReagent, suitable for cell culture
biological source
human placenta
Quality Segment
product line
BioReagent
form
powder
packaging
pkg of 5 mg
technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
impurities
HIV, hepatitis B and hepatitis C, none detected
solubility
acetic acid: 0.5-2.0 mg/mL (Dissolve for several hours at 2-8 °C, occasionally swirling.)
UniProt accession no.
binding specificity
Peptide Source: Collagen Type IV
storage temp.
−20°C
General description
Alle Collagenmoleküle bestehen aus drei Polypeptidketten in einer Dreifachhelix. Die Primärstruktur ist im Wesentlichen gekennzeichnet durch Wiederholungen von Glycin an jeder dritten Position, wobei häufig Prolin oder 4-Hydroxyprolin dem Glycinrest vorangehen. Typ-IV-Collagen kommt nur in den Basalmembranen vor und enthält bis zu sechs genetisch verschiedene α-Ketten. Kollagen IV ist ein in der Basalmembran lokalisiertes netzbildendes Protein. Es wird durch sechs verschiedene Gene codiert: Alpha-α1-Typ-IV-Kollagen (COL4A1), COL4A2, COL4A3, COL4A4, COL4A5 und COL4A6. Sowohl das Gen COL4A1 als auch COL4A2 ist auf dem humanen Chromosom 13p34 lokalisiert. Die durch die beiden Gene codierten Proteine teilen eine Homologie von 45 %. Sie haben eine nicht kollagene (NC1)-Domäne, eine kollagene Dreifachhelix-Domäne und Gly-Xaa-Yaa-Wiederholungen gemeinsam. Sowohl das Gen COL4A3 als auch COL4A4 ist auf dem humanen Chromosom 2q36.3 lokalisiert. Im Gewebe sind Typ-IV-Kollagene als Prokollagene vorhanden.
Application
Kollagen aus der menschlichen Plazenta wird wie folgt verwendet:
  • Zur Solubilisierung extrazellulärer Matrix für die Oberflächenfunktionalisierung
  • Zur Einleitung der Differenzierung von Endothelzellen [1] und pluripotenten Zellen der Ratte
  • Als Adhärens im Zellmigrations-/Zellinvasionsassay
  • Zur Beurteilung der bioelektrischen Auswirkungen von Chinin auf Epithelzellen der Atemwege
  • Zur Untersuchung der selektiven Toxizität von gentechnisch veränderten lytischen Peptiden des Lentivirus.
  • Im Partikel-Aggregations-Assay zum schnellen Nachweis von Fibronektin-, Fibrinogen- und Kollagenrezeptoren auf Staphylococcus aureus.
  • In einem magnesiumabhängigen, kollagenbindenden Assay bei der Charakterisierung von humanen lungentumorassoziierten Antigenen.
Biochem/physiol Actions
Kollagen IV hält Zellteilung und -wachstum aufrecht. Eine abnorme Kollagensekretion beeinträchtigt die Basalmembranbildung. Das Alpha-α1-Typ-IV-Kollagen-Gen (COL4A1) wird bei Magenkrebs überexprimiert. Eine Mutation in COL4A1 trägt zu intrazerebralen Blutungen bei Erwachsenen und Kindern bei. Hirngefäßerkrankungen werden durch Mutationen in COL4A1 und COL4A2 verursacht. Kollagen IV spielt nachweislich eine Schlüsselrolle bei der Angiogenese und Metastasierung sowie bei neurologischen Erkrankungen.
Während der Entwicklung wird Kollagen IV ubiquitär in den Basalmembranen (BMs) verteilt. Während des Reifungsprozesses wird dieses Netzwerk teilweise auf erstaunlich gewebespezifische Weise ersetzt, wodurch die BM-Struktur und -Funktion definiert werden. Kollagen IV bindet nachweislich an Thrombozyten, Hepatozyten, Keratinozyten, Endothel-, Mesangium-, Pankreaszellen und einige Tumorzellen.
Gewebeschäden bei der Autoimmunkrankheit Goodpasture-Syndrom werden durch pathogene Autoantikörper gegen die Kollagen-IV-α3-Kette verursacht. Mutationen im COL4A5-Gen werden mit dem Alport-Syndrom assoziiert.
Preparation Note
Dies ist ein lyophilisiertes Pulver, das in steriler 0,5 M Essigsäure, PBS oder Wasser bei 1 mg/ml rekonstituiert werden kann. Eine PBS-Lösung ist bei -20 °C mindestens ein Jahr haltbar. Sie wurde durch eine Modifikation des Pepsinextraktionsverfahrens von Niyibizi, C. et. al hergestellt.
Other Notes
Kollagen wird in eine Reihe an strukturell und genetisch verschiedenen Typen unterteilt. Wir nutzen die Nomenklatur, die von Bornstein und Traub vorgeschlagen wurde. Achten Sie darauf, dass Sie die Typenbezeichnungen von Sigma nicht mit anerkannten Typenklassifizierungen von Kollagen verwechseln.
Disclaimer
Das Produkt sollte getrocknet bei -20 °C gelagert werden und bleibt unter diesen Bedingungen mindestens 3 Jahre lang aktiv.
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
H4417C8374C7774
technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
technique(s)
cell culture | stem cell: suitable
technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
biological source
human placenta
biological source
human placenta
biological source
human placenta
biological source
human placenta
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
form
powder
form
solution
form
powder
form
powder
Gene Information
human ... COL4A1(1282), COL4A2(1284), COL4A3(1285), COL4A4(1286), COL4A5(1287), COL4A6(1288)
Gene Information
human ... COL4A1(1282), COL4A2(1284), COL4A3(1285), COL4A4(1286), COL4A5(1287), COL4A6(1288)
Gene Information
human ... COL4A1(1282), COL4A2(1284), COL4A3(1285), COL4A4(1286), COL4A5(1287), COL4A6(1288)
Gene Information
bovine ... CSN2(281099), CSN3(281728)
human ... COL4A3(1285), COL4A4(1286), COL4A6(1288)
packaging
pkg of 5 mg
packaging
-
packaging
-
packaging
-
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Kollagen aus menschlicher Placenta
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Artikel
3D cell culture overview. Learn about 2D vs 3D cell culture, advantages of 3D cell culture, and techniques available to develop 3D cell models
The extracellular matrix (ECM) is secreted by cells and surrounds them in tissues.
The extracellular matrix (ECM) and its attachment factor components are discussed in this article in relation to their function in structural biology and their availability for in vitro applications.
Alle Artikel anzeigen
Global Trade Item Number
SKUGTIN
C5533-5MG04061833502259
Questions
1–4 of 4 Questions  
  1. Hi, is there going to be protein loss if I filter-sterilise this product?
    1 answer
    1. Sterile filtration of reconstituted collagen can cause protein loss. To sterilize stock solutions, use dialysis in 0.25% acetic acid with 0.5% chloroform. Alternatively, coated surfaces may be sterilized using ultraviolet light or rinsing with 70% ethanol. Please see the link below to access additional technical information:
      https://www.sigmaaldrich.com/US/en/technical-documents/technical-article/cell-culture-and-cell-culture-analysis/mammalian-cell-culture/collagen-product-protocols
      Please see the link below to review the product datasheet:
      https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/product/documents/259/550/c5533pis.pdf
      Helpful?
  2. I want to know its molecular weight.
    1 answer
    1. This product is a collagen Type IV, which contains up to 6 distinct a-chains. The molecular weight may be quite variable and is not determined on a lot-to-lot basis. Historical investigations reveal 3 bands on SDS-PAGE gels with corresponding molecular weights as follows:
      Band 1: 102 - 104 kDa
      Band 2: 157 - 162 kDa
      Band 3: 178 - 181 kDa
      In addition, the Merck Index reports a molecular weight of 130 kDa and the CRC reports a molecular weight of 95 kDa or greater.
      (Merck Index, 11th ed., p. 387, #2476 / CRC-Collagen, vol. I, Biochemistry, 140 (1988))
      Helpful?
  3. Hi, I have several questions about collagen coating. 1.when we dissolve the collagenIV powder in 0.5M acetic acid, can it be stored at -30 degree? 2. When we dilute the collagen stock with 0.25% acetic acid, how long can i store it at 4 degree?
    1 answer
    1. Solutions of 1 -2 mg/mL collagen in 0.5M acetic acid should be stable for at least 1 year at -20°C.
      Collagen solutions stored at 2-8°C should remain stable only for a few days up to 1 week.
      Helpful?
  4. Goodmorning, I noticed that in the upper instructions it is stated to use acetic acid but below it seems to be also possible to use water/PBS. What holds true? And is the powder itself stable?
    1 answer
    1. As mentioned on the product page under 'Preparation Note'' in the DESCRIPTION section, this lyophilized powder can be reconstituted in sterile 0.5 M acetic acid, water, or PBS to a concentration of 1 mg/mL. The product is tested for solubility in acetic acid at 1 mg/mL. The powder is not assigned an expiration date. It is assigned a retest schedule of every 3 years and is quite stable if stored properly.
      Please see the link below to review the product data sheet for more information:
      https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/product/documents/259/550/c5533pis.pdf
      Helpful?
Reviews
Active Filters
  1. Charlottesville, VA
    • Reviews 2
    • Votes 3
    5 out of 5 stars.
    Functional protein for primary cell culture
    I ordered this product as recommended by a protocol for use in a plate coating buffer for primary cell culture. It is a functional protein and supports epithelial cell growth.
    Helpful?