Fortfahren mit
C7774
Human Collagen Type I
from human placenta, powder, suitable for cell culture
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Ihnen/SKUVerfügbarkeitPreis
5 mg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
CHF 278.00
25 mg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
CHF 1’090.00
Über diesen Artikel
CAS-Nummer:
UNSPSC Code:
12352202
NACRES:
NA.61
EC Number:
232-697-4
MDL number:
Form:
powder
Biological source:
human placenta
CHF 278.00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Großbestellung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Produktname
Kollagen aus menschlicher Placenta, Bornstein and Traub Type I (Sigma Type VIII), powder
biological source
human placenta
Quality Segment
form
powder
technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
impurities
HIV, hepatitis B and hepatitis C, none detected
UniProt accession no.
storage temp.
2-8°C
Gene Information
Application
This product is intended to produce thin layer coatings on tissue culture plates to facilitate attachment of anchorage-dependent cells, recommended for use at 6-10 μg/cm2. It is NOT intended for production of 3-D gels. Type I collagen is often used in cell culture as an attachment substratum with myoblasts, spinal ganglia, hepatocytes, embryonic lung, heart explants, fibroblasts, endothelial cells, and islet cells have all been cultured successfully on films or gels of type I collagen. Collagen type I may also be used in research of Idiopathic pulmonary fibrosis (IPF), studies on the effect of ER stress IPF on lung fibroblasts. Collagen in acidic solution can produce three dimensional scaffolding with use in bioengineering and cell culture applications.
Biochem/physiol Actions
Type I collagen is a component of skin, bone, tendon, and other fibrous connective tissues.
Preparation Note
Prepared by a modification of the pepsin extraction and salt fractionation method of Niyibizi, C., et al., J. Biol. Chem., 259, 14170 (1984). It is an acid soluble collagen that can be dissolved in water with acetic acid added to pH 3.0 (5 mg/mL), yielding an opalescent, colorless solution.
Other Notes
Kollagen wird in eine Reihe an strukturell und genetisch verschiedenen Typen unterteilt. Wir nutzen die Nomenklatur, die von Bornstein und Traub vorgeschlagen wurde. Achten Sie darauf, dass Sie die Typenbezeichnungen von Sigma nicht mit anerkannten Typenklassifizierungen von Kollagen verwechseln.
All collagen molecules are composed of three polypeptide chains arranged in a triple helical conformation, with a primary structure that is mostly a repeating motif with glycine in every third position and proline or 4-hydroxyproline frequently preceding the glycine residue. Type I collagen differs from other collagens by its low lysine hydroxylation and low carbohydrate composition.
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
C4407C7521C8374
technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
technique(s)
-
technique(s)
cell culture | stem cell: suitable
biological source
human placenta
biological source
human placenta
biological source
human placenta
biological source
human placenta
form
powder
form
powder
form
powder
form
powder
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
impurities
HIV, hepatitis B and hepatitis C, none detected
impurities
HIV, hepatitis B and hepatitis C, none detected
impurities
HIV, hepatitis B and hepatitis C, none detected
impurities
HIV, hepatitis B and hepatitis C, none detected
UniProt accession no.
P02666, P53420, Q14031, P02668, Q01955
UniProt accession no.
Q03692
UniProt accession no.
P08572, P29400, P53420, Q01955, Q14031
UniProt accession no.
P02462, P08572, P29400, P53420, Q01955, Q14031
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Kollagen aus menschlicher Placenta
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Questions
1–2 of 2 Questions  
  1. Is Human Collagen Type I, (Cat # C7774) isolated enzymatically or by acid extraction? Atelo or Telo?
    1 answer
    1. As mentioned in the Preparation Note on the product webpage, the collagen is "prepared by a modification of the pepsin extraction and salt fractionation method of Niyibizi, C., et al., J. Biol. Chem., 259, 14170 (1984). It is an acid soluble collagen that can be dissolved in water with acetic acid added to pH 3.0 (5 mg/mL), yielding an opalescent, colorless solution.
      The presence of Atelo or Telo collagen is not determined.
      Helpful?
  2. 해당 제품의 순도가 궁금합니다.
    1 answer
    1. Unfortunately, the purity of this product is not determined. An SDS-PAGE is performed and the electrophoretic profile is confirmed to be consistent with past lots. For additional information please see the link below to the product datasheet:
      https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/product/documents/348/610/c7774pis.pdf