Fortfahren mit
C5429
Z-Arg-Arg-7-amido-4-methylcoumarin hydrochloride
Cathepsin B substrate, powder
Synonym(e):
Z-RR-AMC
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
PackungsgrößeSKUVerfügbarkeitPreis
5 mg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
CHF 88.70
25 mg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
CHF 277.00
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C30H39N9O6
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
621.69
UNSPSC Code:
12352209
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.32
MDL number:
CHF 88.70
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Großbestellung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Produktname
Z-Arg-Arg-7-amido-4-methylcoumarin hydrochloride,
form
powder
Quality Segment
impurities
~4% isopropanol
storage temp.
−20°C
SMILES string
Cl.CC1=CC(=O)Oc2cc(NC(=O)C(CCCNC(N)=N)NC(=O)C(CCCNC(N)=N)NC(=O)OCc3ccccc3)ccc12
InChI
1S/C30H39N9O6.ClH/c1-18-15-25(40)45-24-16-20(11-12-21(18)24)37-26(41)22(9-5-13-35-28(31)32)38-27(42)23(10-6-14-36-29(33)34)39-30(43)44-17-19-7-3-2-4-8-19;/h2-4,7-8,11-12,15-16,22-23H,5-6,9-10,13-14,17H2,1H3,(H,37,41)(H,38,42)(H,39,43)(H4,31,32,35)(H4,33,34,36);1H
InChI key
HLSNWWKWVKPXKI-UHFFFAOYSA-N
Gene Information
human ... CTSB(1508)
mouse ... CTSB(13030)
rat ... CTSB(64529)
General description
Fluorogenic substrate for cathepsin B.
Application
Z-Arg-Arg-7-amido-4-methylcoumarin hydrochloride has been used:
  • as a cathepsin B substrate in zymography analysis of protease in feces extract.[1]
  • in cathepsin B activity assay.
  • as a fluorogenic peptide substrate to determine the matrix metalloproteinase enzyme activity.
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
M0938C8571C9521
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
100
form
powder
form
solid
form
buffered aqueous solution
form
powder
Gene Information
human ... CTSB(1508)
mouse ... CTSB(13030)
rat ... CTSB(64529)
Gene Information
human ... CTSD(1509), CTSE(1510)
mouse ... CTSD(13033), CTSE(13034)
rat ... CTSD(171293), CTSE(25424)
Gene Information
human ... CTSB(1508)
Gene Information
-
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−70°C
storage temp.
−20°C
impurities
~4% isopropanol
impurities
-
impurities
-
impurities
-
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Artikel
Cathepsin B is a lysosomal cysteine proteinase with broad specificity. This protocol uses Nα–CBZ–Arg–Arg–7–amido–4–methylcoumarin as the substrate for fluorometric detection of Cathepsin B activity.
Global Trade Item Number
SKUGTIN
C5429-25MG04061833502112
C5429-5MG04061833502129