Fortfahren mit
M0938
7-Methoxycoumarin-4-Acetyl-Gly-Lys-Pro-Ile-Leu-Phe-Phe-Arg-Leu-Lys(DNP)-D-Arg-amide
>97% (HPLC), solid
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
PackungsgrößeSKUVerfügbarkeitPreis
1 mg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
CHF 498.00
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C85H122N22O19
Molekulargewicht:
1756.01
UNSPSC Code:
12352200
NACRES:
NA.32
MDL number:
CHF 498.00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Großbestellung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Quality Segment
assay
>97% (HPLC)
form
solid
storage temp.
−20°C
SMILES string
[N+](=O)([O-])c1c(ccc(c1)[N+](=O)[O-])NCCCC[C@H](NC(=O)[C@@H](NC(=O)[C@@H](NC(=O)[C@@H](NC(=O)[C@@H](NC(=O)[C@@H](NC(=O)[C@@H](NC(=O)[C@H]4N(CCC4)C(=O)[C@@H](NC(=O)CNC(=O)C5=CC(=O)Oc6c5ccc(c6)OC)CCCCN)[C@H](CC)C)CC(C)C)Cc3ccccc3)Cc2ccccc2)CCCNC(=N)N)CC(C)
InChI
1S/C84H120N22O19/c1-8-50(6)71(103-80(117)66-30-21-39-104(66)82(119)61(27-15-17-35-85)95-69(107)47-94-73(110)56-46-70(108)125-68-45-54(124-7)32-33-55(56)68)81(118)102-63(41-49(4)5)77(114)100-65(43-52-24-13-10-14-25-52)79(116)101-64(42-51-22-11-9-12-23-51)7
InChI key
OGCGNHYYHLIBAR-NFHABCNISA-N
Gene Information
General description
Substrate for cathepsin D and E.
Application
7-methoxycoumarin-4-acetyl-Gly-Lys-Pro-Ile-Leu-Phe-Phe-Arg-Leu-Lys-(DNP)-DArg-amide has been used as a fluorogenic substrate for the quantification of cathepsin D in decapod crustaceans.
Packaging
Bottomless glass bottle. Contents are inside inserted fused cone.
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
C5429SAB4200767C8696
assay
>97% (HPLC)
assay
-
assay
-
assay
-
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
300
Quality Level
200
form
solid
form
powder
form
buffered aqueous solution
form
lyophilized powder
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
Gene Information
human ... CTSD(1509), CTSE(1510)
mouse ... CTSD(13033), CTSE(13034)
rat ... CTSD(171293), CTSE(25424)
Gene Information
human ... CTSB(1508)
mouse ... CTSB(13030)
rat ... CTSB(64529)
Gene Information
human ... CTSD(1509)
Gene Information
human ... CTSD(1509)
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Global Trade Item Number
SKUGTIN
M0938-1MG04061834037590