Wichtige Dokumente
440566
Deuteroporphyrin-IX-dimethylester aus Rinderblut
technical grade, synthetic, 90%
Synonym(e):
Dimethyl 3,7,12,17-tetramethyl-21H,23H-porphin-2,18-dipropionat
Größe auswählen
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualität
technical grade
Qualitätsniveau
Assay
90%
Form
solid
Eignung der Reaktion
core: porphyrin
reagent type: catalyst
mp (Schmelzpunkt)
217-220 °C (lit.)
λmax
399 nm
SMILES String
COC(=O)CCc1c(C)c2cc3[nH]c(cc3C)cc4nc(cc4C)cc5[nH]c(cc1n2)c(CCC(=O)OC)c5C
InChI
1S/C32H34N4O4/c1-17-11-22-14-27-19(3)23(7-9-31(37)39-5)29(35-27)16-30-24(8-10-32(38)40-6)20(4)28(36-30)15-26-18(2)12-21(34-26)13-25(17)33-22/h11-16,34-35H,7-10H2,1-6H3/b21-13-,22-14-,25-13-,26-15-,27-14-,28-15-,29-16-,30-16-
InChIKey
JDWKDJYBNJTDOW-RWJCOFQGSA-N
Anwendung
- Deuteroporphyrindimethylester Ru(II) complexes
- Rh porphyrins
- Porphyrin-linked nitroimidazole antibiotics
- Porphyrin-fullerene dyads
- Porphyrin-platinum complexes
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?