Fortfahren mit
C4528
Chlorobimane
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
PackungsgrößeSKUVerfügbarkeitPreis
10 mg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
CHF 195.00
CHF 165.75
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C10H11ClN2O2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
226.66
NACRES:
NA.77
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352200
MDL number:
Form:
powder
Quality level:
CHF 165.75
ListenpreisCHF 195.00Sparen Sie 15%
Aktion nur im Web
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Großbestellung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
form
powder
Quality Level
storage temp.
2-8°C
SMILES string
CC1=C(C)C(=O)N2N1C(CCl)=C(C)C2=O
InChI
1S/C10H11ClN2O2/c1-5-7(3)12-8(4-11)6(2)10(15)13(12)9(5)14/h4H2,1-3H3
InChI key
SUIPVTCEECPFIB-UHFFFAOYSA-N
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
C0768B2640A9887
form
powder
form
powder
form
powder
form
powder
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
pictograms
Exclamation mark
signalword
Warning
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Emma Dreischmeier et al.
Analytical biochemistry, 616, 114100-114100 (2021-01-09)
PrC-210 is a direct-acting ROS-scavenger. It's active when administered orally, IV, or topically; it has none of the nausea/emesis nor hypotension side effects that have precluded human amifostine use. PrC-210 confers 100% survival to mice and rats that received an
María Cristina Estañ et al.
PloS one, 9(12), e115250-e115250 (2014-12-17)
Fatty acid synthesis and oxidation are frequently exacerbated in leukemia cells, and may therefore represent a target for therapeutic intervention. In this work we analyzed the apoptotic and chemo-sensitizing action of the fatty acid oxidation inhibitor etomoxir in human acute
Pandian Nagakannan et al.
Biochimica et biophysica acta. Molecular cell research, 1868(3), 118928-118928 (2020-12-20)
Ferroptosis is a necrotic form of cell death caused by inactivation of the glutathione system and uncontrolled iron-mediated lipid peroxidation. Increasing evidence implicates ferroptosis in a wide range of diseases from neurotrauma to cancer, highlighting the importance of identifying an
Global Trade Item Number
SKUGTIN
C4528-10MG04061832855950