Größe auswählen
| Packungsgröße | SKU | Verfügbarkeit | Preis |
|---|---|---|---|
| 1 g | Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen | CHF 119.00 | |
| 5 g | Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen | CHF 240.00 | |
| 10 g | Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen | CHF 372.00 | |
| 25 g | Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen | CHF 837.00 |
Über diesen Artikel
Produktname
Cyclophosphamid Monohydrat, bulk package
Quality Level
assay
97.0-103.0% (HPLC)
form
powder
mp
49-51 °C (lit.)
storage temp.
2-8°C
SMILES string
[H]O[H].ClCCN(CCCl)P1(=O)NCCCO1
InChI
1S/C7H15Cl2N2O2P.H2O/c8-2-5-11(6-3-9)14(12)10-4-1-7-13-14;/h1-7H2,(H,10,12);1H2
InChI key
PWOQRKCAHTVFLB-UHFFFAOYSA-N
Gene Information
human ... ALDH1A1(216), ALDH1B1(219)
General description
Application
- zum Testen seiner Antitumorwirkung auf TC-1-Tumorzellen
- als Bestandteil einer Mehr-Medikamente-Lösung zur Isolierung einer resistenten humanen Burkitt-Lymphom-Zelllinie
- zum Testen der Antitumor-Immunantwort von Tumorzelllinien der Maus.
Biochem/physiol Actions
Features and Benefits
1 of 1
Dieser Artikel | |||
|---|---|---|---|
| assay 97.0-103.0% (HPLC) | assay ≥98% (HPLC) | assay 97.0-103.0% (HPLC) | assay ≥98.0% (HPLC) |
| form powder | form solid | form powder | form - |
| Quality Level 200 | Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 100 |
| storage temp. 2-8°C | storage temp. 2-8°C | storage temp. 2-8°C | storage temp. 2-8°C |
| Gene Information human ... ALDH1A1(216), ALDH1B1(219) | Gene Information - | Gene Information - | Gene Information - |
| mp 49-51 °C (lit.) | mp - | mp 49-51 °C (lit.) | mp 47-52 °C, 49-51 °C (lit.) |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Cyclophosphamid Monohydrat
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Oral - Carc. 1B - Muta. 1B - Repr. 1A
Lagerklasse
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
wgk
WGK 3
ppe
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?
Artikel
Cell cycle phases (G1, S, G2, M) regulate cell growth, DNA replication, and division in proliferating cells.
Apoptosis regulation involves multiple pathways and molecules for cellular homeostasis.
Cancer research has revealed that the classical model of carcinogenesis, a three step process consisting of initiation, promotion, and progression, is not complete.
Verwandter Inhalt
Global Trade Item Number
| SKU | GTIN |
|---|---|
| C0768-10G | 04061833452059 |
| C0768-25G | 04061833023754 |
| C0768-5G | 04061835515851 |
| C0768-1G | 04061835506088 |