Fortfahren mit
C4284
β-Chloro-D-alanine hydrochloride
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
PackungsgrößeSKUVerfügbarkeitPreis
250 mg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
CHF 228.00
CHF 193.80
1 g
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
CHF 1’210.00
CHF 1’028.50
Über diesen Artikel
Lineare Formel:
C3H6NO2Cl · HCl
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
160.00
NACRES:
NA.32
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352204
MDL number:
CHF 193.80
ListenpreisCHF 228.00Sparen Sie 15%
Aktion nur im Web
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
assay
≥98% (TLC)
Quality Level
form
powder
solubility
water: 50 mg/mL, clear to very slightly hazy, colorless
storage temp.
−20°C
SMILES string
Cl.N[C@H](CCl)C(O)=O
InChI
1S/C3H6ClNO2.ClH/c4-1-2(5)3(6)7;/h2H,1,5H2,(H,6,7);1H/t2-;/m1./s1
InChI key
IENJPSDBNBGIEL-HSHFZTNMSA-N
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
C9033A2628A6512
assay
≥98% (TLC)
assay
≥98% (TLC)
assay
≥98% (TLC)
assay
≥98% (TLC)
solubility
water: 50 mg/mL, clear to very slightly hazy, colorless
solubility
water: 50 mg/mL, clear, colorless
solubility
ethanol: 50 mg/mL, clear to slightly hazy
solubility
ethanol: 50 mg/mL, clear to slightly hazy, colorless to faintly yellow
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
form
powder
form
powder
form
powder
form
powder
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
−20°C
pictograms
Exclamation mark
signalword
Warning
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
J M Manning et al.
Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America, 71(2), 417-421 (1974-02-01)
The D- and L-isomers of beta-chloroalanine inhibit the growth of Diplococcus pneumoniae, Streptococcus pyogenes, Bacillus subtilis, and Escherichia coli. With pneumococcus the inhibition by beta-chloro-D-alanine is completely prevented by either D-alanine or D-alanyl-D-alanine, while L-alanine is not effective in preventing
Subramanian Karthikeyan et al.
Biochemistry, 43(42), 13328-13339 (2004-10-20)
1-Aminocyclopropane-1-carboxylate (ACC) deaminase is a pyridoxal 5'-phosphate (PLP) dependent enzyme catalyzing the opening of the cyclopropane ring of ACC to give alpha-ketobutyric acid and ammonia as the products. This ring cleavage reaction is unusual because the substrate, ACC, contains no
Babita S Gupta et al.
International journal of pharmaceutics, 238(1-2), 43-50 (2002-05-09)
The present study was designed to investigate the role of skin sphingosine synthesis inhibition in enhancing the in vitro permeation of levodopa (LD), a hydrophilic drug, across rat skin. beta-Chloroalanine (beta-CA), a selective inhibitor of serine palmitoyl transferase was used
Global Trade Item Number
SKUGTIN
C4284-250MG04061832908236
C4284-1G04061826690215