Fortfahren mit
A2628
L-Alanin-β-Naphthylamid
protease substrate
Synonym(e):
L-Alanine 2-naphthylamide
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
PackungsgrößeSKUVerfügbarkeitPreis
1 g
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
CHF 160.00
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C13H14N2O
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
214.26
PubChem Substance ID:
eCl@ss:
32160406
UNSPSC Code:
12352204
NACRES:
NA.83
EC Number:
211-956-5
MDL number:
CHF 160.00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Quality Segment
assay
≥98% (TLC)
form
powder
solubility
ethanol: 50 mg/mL, clear to slightly hazy
storage temp.
2-8°C
SMILES string
C[C@H](N)C(=O)Nc1ccc2ccccc2c1
InChI
1S/C13H14N2O/c1-9(14)13(16)15-12-7-6-10-4-2-3-5-11(10)8-12/h2-9H,14H2,1H3,(H,15,16)/t9-/m0/s1
InChI key
RQHPADKWNYTHOH-VIFPVBQESA-N
Application
L-Alanine Ǧ-naphthylamide has been used to determine the activity of alanine aminopeptidase (AAP) in blood samples.[1] It may be used as a fluorescent substrate to assay neutral aminopeptidase (APN) activity in cultured human and mouse chondrocytes.[2][3]
Packaging
Bottomless glass bottle. Contents are inside inserted fused cone.
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
L1635A4302A9627
assay
≥98% (TLC)
assay
≥98% (TLC)
assay
≥98% (TLC)
assay
≥98% (TLC)
solubility
ethanol: 50 mg/mL, clear to slightly hazy
solubility
H2O: insoluble
solubility
water: 50 mg/mL, clear, colorless to very faintly yellow
solubility
-
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
form
powder
form
powder
form
powder
form
powder
storage temp.
2-8°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Global Trade Item Number
SKUGTIN
A2628-1G04061826731659