Fortfahren mit
C3142
αα-Chymotrypsin
(TLCK treated to inactivate residual tryspin activity), Type VII, essentially salt-free, lyophilized powder, ≥40 units/mg protein
Synonym(e):
TLCK-Chymotrypsin
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
PackungsgrößeSKUVerfügbarkeitPreis
10 mg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
CHF 66.80
25 mg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
CHF 112.00
100 mg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
CHF 335.00
Über diesen Artikel
CAS-Nummer:
UNSPSC Code:
12352204
eCl@ss:
42010112
EC Number:
232-671-2
NACRES:
NA.54
MDL number:
EG-Nummer:
Specific activity:
≥40 units/mg protein
CHF 66.80
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Quality Level
type
Type VII
form
essentially salt-free, lyophilized powder
specific activity
≥40 units/mg protein
mol wt
25 kDa
solubility
1 mM HCl: soluble 10 mg/mL, clear
UniProt accession no.
storage temp.
−20°C
Gene Information
cow ... CTRB1(618826)
Application
αα-Chymotrypsin von Sigma wurde zur Bestimmung der Kristallstruktur von zwei homologen Inhibitoren (pars intercerebralis-Hauptpeptid-C und pars intercerebralis-Hauptpeptid-D2v) aus dem Insekt Locusta migratoria durch die Bildung eines Komplexes mit dem Enzym eingesetzt.[1]
Biochem/physiol Actions
αα-Chymotrypsin ist eine Serinpeptidase und weist 241 Aminosäurereste in drei Polypeptidketten auf (A-Kette: 13 Reste, B-Kette: 131 Reste und C-Kette: 97 Reste), die durch Disulfidbrücken verbunden sind. Die Molekülmasse dieses Enzyms beträgt 25 kDa. Sein pH-Wert liegt bei 8,75. Es hydrolysiert Peptidbindungen an der C-terminalen Seite von Tyrosin, Phenylalanin, Tryptophan und Leucin selektiv. Ca2+ aktiviert und stabilisiert das Enzym. Das Enzym wird durch Diisopropylfluorphosphat (DFP), Phenylmethansulfonylfluorid (PMSF), N-p-Tosyl-L-phenylalanin-chlormethylketon (TPCK), Chymostatin, Aprotinin α1-Antitrypsin, α2-Macroglobulin, 10 mM Cu2+ und Hg2+ gehemmt.
Ein Serin-Protease, die Peptidbindungen mit aromatischen oder großen hydrophoben Seitenketten (Tyr, Trp, Phe, Met, Leu) am Carboxylende der Bindung hydrolysiert.
Preparation Note
Die Behandlung mit TLCK inaktiviert Trypsin, das in Chymotrypsin vorkommen kann, ohne die Chymotrypsinaktivität zu beeinträchtigen.
Analysis Note
Proteinbestimmung durch A1 %/280
Other Notes
Eine Einheit hydrolysiert 1.0 μmol BTEE pro min bei pH 7.8 und 25 °C.
Finden Sie mehr Informationen zu Chymotrypsin auf unserer 'Enzyme-Explorer'-Webseite.
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
C4129C7762C6423
Gene Information
cow ... CTRB1(618826)
Gene Information
cow ... CTRB1(618826)
Gene Information
cow ... CTRB1(618826)
Gene Information
cow ... CTRB1(618826)
specific activity
≥40 units/mg protein
specific activity
≥40 units/mg protein
specific activity
≥40 units/mg protein
specific activity
-
form
essentially salt-free, lyophilized powder
form
lyophilized powder
form
essentially salt-free, lyophilized powder
form
salt-free, lyophilized powder
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
2-8°C
UniProt accession no.
P00767
UniProt accession no.
P00767
UniProt accession no.
P00767
UniProt accession no.
P00767
solubility
1 mM HCl: soluble 10 mg/mL, clear
solubility
-
solubility
1 mM HCl: soluble 2.0 mg/mL, clear
solubility
-
Still not finding the right product?
Explore all of our products under αα-Chymotrypsin
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Eye Irrit. 2 - Resp. Sens. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 1
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Protokolle
Follow our procedure for the determination of a chymotrypsin activity. This enzymatic assay of alpha chymotrypsin guides you through the entire process and necessary calculations.
Artikel
Analytical Enzyme Chymotrypsin: Chymotrypsin is produced in the acinar cells of the pancreas as the inactive precursor, chymotrypsinogen.
Verwandter Inhalt
Product Information Sheet
A Roussel et al.
The Journal of biological chemistry, 276(42), 38893-38898 (2001-08-10)
The crystal structures of two homologous inhibitors (PMP-C and PMP-D2v) from the insect Locusta migratoria have been determined in complex with bovine alpha-chymotrypsin at 2.1- and 3.0-A resolution, respectively. PMP-C is a potent bovine alpha-chymotrypsin inhibitor whereas native PMP-D2 is
Tobias Koschubs et al.
Nucleic acids research, 38(10), 3186-3195 (2010-02-04)
Mediator is the central coactivator complex required for regulated transcription by RNA polymerase (Pol) II. Mediator consists of 25 subunits arranged in the head, middle, tail and kinase modules. Structural and functional studies of Mediator are limited by the availability
M Gestin et al.
Digestive diseases and sciences, 42(6), 1302-1311 (1997-06-01)
A specific method for pancreatic elastase II activity analysis was developed. True elastase II activity could be discriminated from that of elastase I and chymotrypsin. The postnatal development of four pancreatic proteases in the duodenal juice of children and in
Global Trade Item Number
SKUGTIN
C3142-25MG04061833485460
C3142-10MG04061833485453
C3142-100MG04061833485446
Questions
1–5 of 5 Questions  
  1. How do you recommend preparing a solution of Product No. C3142?
    1 answer
    1. It is recommended to reconstitute Product No. C3142 in 1 mM hydrochloric acid containing 2 mM calcium chloride. The calcium functions as both a stabilizer (and possibly an activator) of the enzyme.
      Helpful?
  2. What is the molecular weight of alpha-chymotrypsin from bovine pancreas (Product No. C3142)?
    1 answer
    1. The molecular weight of alpha chymotrypsin, reported in the literature, is approximately 25 kDa.This information and the basic structure description of the enzyme can be found on our product information sheet (under Documents, above) at our website.
      Helpful?
  3. How can solutions of alpha-chymotrypsin (Product No. C3142) be stored?
    1 answer
    1. Stock solutions prepared in 1 mM HCl, containing 2 mM calcium chloride, can be stored at -20 ° for about one week.
      Helpful?
  4. What is the Department of Transportation shipping information for this product?
    1 answer
    1. Transportation information can be found in Section 14 of the product's (M)SDS.To access the shipping information for this material, use the link on the product detail page for the product.
      Helpful?
  5. What is the pH optimum for the enzyme, Product No. C3142?
    1 answer
    1. The pH optimum for alpha-chymotrypsin is between pH 7.5-8.5. Please see the following reference: Wilcox, P.E., Chymotrypsingogens-chymotrypsins, Methods in Enzymology, 19, 64-80 (1970).