Merck
C4129
Sigma-Aldrich
αα-Chymotrypsin aus Rinderpankreas
Type II, lyophilized powder, ≥40 units/mg protein
Synonym(e):
α-chymotrypsin A and B, alpha-chymotrypsin
About This Item
CAS-Nummer:
EC-Nummer:
EG-Nummer:
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352204
eCl@ss:
42010112
NACRES:
NA.54
Typ
Type II
Qualitätsniveau
Form
lyophilized powder
Spezifische Aktivität
≥40 units/mg protein
Mol-Gew.
25 kDa
Zusammensetzung
protein, ≥85%
Farbe
white to off-white
UniProt-Hinterlegungsnummer
Anwendung(en)
diagnostic assay manufacturing
Lagertemp.
−20°C
Angaben zum Gen
Anwendung
Das Enzym von Sigma wird zum Untersuchen des Zusammenhangs zwischen Struktur und Funktion von glykolisiertem α-Chymotrypsin mittels immobilisierter Metallionen-Affinitätschromatographie (IMAC) und immobilisierter Metallionen-Affinitäts-Kapillarelektrophorese (IMACE) verwendet.
Biochem./physiol. Wirkung
αα-Chymotrypsin ist eine Serinpeptidase und weist 241 Aminosäurereste in drei Polypeptidketten auf (A-Kette: 13 Reste, B-Kette: 131 Reste und C-Kette: 97 Reste), die durch Disulfidbrücken verbunden sind. Das Molekulargewicht dieses Enzyms beträgt 25 kDa. Sein pI-Wert liegt bei 8,75. Es hydrolysiert Peptidbindungen an der C-terminalen Seite von Tyrosin, Phenylalanin, Tryptophan und Leucin selektiv. Ca2+ aktiviert und stabilisiert das Enzym. Das Enzym wird durch Diisopropylfluorphosphat (DFP), Phenylmethansulfonylfluorid (PMSF), N-p-Tosyl-L-phenylalanin-chlormethylketon (TPCK), Chymostatin, Aprotinin, α1-Antitrypsin, α2-Macroglobulin, 10 mM Cu2+ und Hg2+ gehemmt.
Ein Serin-Protease, die Peptidbindungen mit aromatischen oder großen hydrophoben Seitenketten (Tyr, Trp, Phe, Met, Leu) am Carboxylende der Bindung hydrolysiert.
Einheitendefinition
Eine Einheit hydrolysiert 1.0 μmol BTEE pro min bei pH 7.8 und 25 °C.
Angaben zur Herstellung
Hergestellt aus 3× kristallisiertem Chymotrypsinogen
Hinweis zur Analyse
Proteinbestimmung durch E1 %/280
Sonstige Hinweise
Finden Sie mehr Informationen zu Chymotrypsin auf unserer 'Enzyme-Explorer'-Webseite.
Anwendung
Produkt-Nr.
Beschreibung
Preisangaben
Inhibitor
Produkt-Nr.
Beschreibung
Preisangaben
Signalwort
Danger
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Eye Irrit. 2 - Resp. Sens. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Persönliche Schutzausrüstung
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Antonio Jesús Vizcaíno et al.
Marine drugs, 18(6) (2020-06-24)
This piece of research evaluates the presence of protease inhibitors in the macroalga Ulva ohnoi and provides an initial overview of their mode of action. The ability of Ulva protease inhibitors to inhibit digestive proteases of three marine fish species
Ines Atuh Ngoh et al.
Experimental parasitology, 218, 107969-107969 (2020-08-29)
Invasion of human red blood cells (RBCs) by Plasmodium parasites is a crucial yet poorly characterised phenotype. Two-color flow cytometry (2cFCM) promises to be a very sensitive and high throughput method for phenotyping parasite invasion. However, current protocols require high
Shannon Gwala et al.
Food & function, 11(3), 2509-2521 (2020-03-07)
Postharvest storage of legumes is a strategy to ensure food security. However, the hard-to-cook phenomenon, partly explained by pectin-cation-phytate theory, may develop during storage. Based on this theory, minerals could be redistributed within the matrix, affecting the concentration of free/bound
K Y Jiang et al.
Biochimica et biophysica acta, 1433(1-2), 198-209 (1999-08-14)
Chemical glycosylation of bovine alpha-chymotrypsin, by a glucosamine adduct on the carboxyl group, results in the modification of its catalytic activity. The structural alterations of alpha-chymotrypsin resulting from its glycosylation are studied by immobilized metal-ion affinity chromatography (IMAC) and immobilized
Olivia Ogilvie et al.
MethodsX, 7, 101076-101076 (2020-10-10)
Mass spectrometry (MS) is an emerging method to determine the accurate concentration of immunogenic gluten peptides. It is of interest to quantify specific peptides within the gluten peptidome due to the role they play in the activation of the celiac
Artikel
Analytical Enzyme Chymotrypsin: Chymotrypsin is produced in the acinar cells of the pancreas as the inactive precursor, chymotrypsinogen.
Protokolle
Follow our procedure for the determination of a chymotrypsin activity. This enzymatic assay of alpha chymotrypsin guides you through the entire process and necessary calculations.
Chromatograms
application for HPLC