Fortfahren mit
C2273
Carboanhydrase aus Rindererythrocyten
For use as a marker in SDS-PAGE
Synonym(e):
Carbonat-Dehydratase, Carbonat-Hydro-Lyase
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
PackungsgrößeSKUVerfügbarkeitPreis
1 vial
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
CHF 134.00
Über diesen Artikel
CAS-Nummer:
UNSPSC Code:
12352204
NACRES:
NA.54
EC Number:
232-576-6
MDL number:
EG-Nummer:
Biological source:
bovine erythrocytes
CHF 134.00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Großbestellung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
biological source
bovine erythrocytes
Quality Segment
form
powder
mol wt
~29 kDa
packaging
vial of 5 mg
storage temp.
2-8°C
General description
Carbonic Anhydrase is a metalloenzyme with zinc.[1] The active site of carbonic anhydrase contains three conserved histidine residues (His94, His96 and His119).[2]
Application
Carbonic Anhydrase has been used:
  • as a component of nine-protein mixture for the comparative proteomic mass spectrometry analysis of bovine brain samples[3]
  • as a molecular marker in gel filtration chromatography[4]
  • as a standard protein to test the recovery of CMA/20 microdialysis probe[5]
Biochem/physiol Actions
Carbonic anhydrase is essential for the reversible hydration of carbon dioxide.[1] It is also crucial for the physiological processes including respiration, ion transport, acid–base balance, lipid and carbohydrate metabolic pathways.[1] Carbonic anhydrase participates in electrolyte secretion and in the carbon dioxide fixation.[2]
Other Notes
One collagen digestion unit (CDU) liberates peptides from collagen from bovine achilles tendon equivalent in ninhydrin color to 1.0 μmole of leucine in 5 hours at pH 7.4 at 37 °C.
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
C5024C7025C3666
biological source
bovine erythrocytes
biological source
-
biological source
-
biological source
-
form
powder
form
lyophilized powder
form
powder
form
powder
mol wt
~29 kDa
mol wt
~29 kDa
mol wt
~29,000
mol wt
-
storage temp.
2-8°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
packaging
vial of 5 mg
packaging
-
packaging
vial of 15 mg
packaging
vial of ~1 mg protein
Still not finding the right product?
pictograms
Health hazard
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Resp. Sens. 1
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Global Trade Item Number
SKUGTIN
C2273-1VL04061833475553