Fortfahren mit
C7025
Carboanhydrase aus Rindererythrocyten
BioReagent, suitable for GFC marker
Synonym(e):
Carbonat-Dehydratase, Carbonat-Hydro-Lyase
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Ihnen/SKUVerfügbarkeitPreis
1 vial
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
CHF 105.00
Über diesen Artikel
CAS-Nummer:
UNSPSC Code:
12352204
NACRES:
NA.25
EC Number:
232-576-6
MDL number:
EG-Nummer:
CHF 105.00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
product line
BioReagent
Quality Segment
form
powder
mol wt
~29,000
packaging
vial of 15 mg
suitability
suitable for GFC marker
storage temp.
−20°C
Application
Carboanhydrase aus Rindererythrozyten ist ein Bioreagens, das für Gelfiltrationschromatographie, Proteinchromatographie sowie Plasma- und Blutproteine verwendet wird. Carboanhydrase wurde eingesetzt, um Verbindungen zu untersuchen, deren Wirkung gegen humane Krebsarten allgemein bekannt ist und die als Diuretika sowie als Wirkstoffe gegen Bakterien, Pilze, Tuberkulose und Leishmaniose fungieren.
Molekulargewichtsmarker für die Gelfiltration
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
C3934C5024C2273
suitability
suitable for GFC marker
suitability
-
suitability
suitable for marker for electrophoresis (non-denaturing PAGE)
suitability
-
form
powder
form
lyophilized powder
form
lyophilized powder
form
powder
storage temp.
−20°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
2-8°C
mol wt
~29,000
mol wt
30 kDa
mol wt
~29 kDa
mol wt
~29 kDa
Quality Level
200
Quality Level
300
Quality Level
200
Quality Level
200
product line
BioReagent
product line
-
product line
-
product line
-
Still not finding the right product?
pictograms
Health hazard
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Resp. Sens. 1
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)