Fortfahren mit
C0130
Collagenase aus Clostridium histolyticum
for general use, Type I, ≥125 CDU/mg solid
Collagenase from Clostridium histolyticum
1 of 1 reviewers received a sample product or took part in a promotion
Synonym(e):
Clostridiopeptidase A
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Ihnen/SKUVerfügbarkeitPreis
100 mg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
CHF 145.00
500 mg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
CHF 477.00
1 g
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
CHF 753.00
5 g
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
CHF 1’860.00
Über diesen Artikel
CAS-Nummer:
UNSPSC Code:
12352204
NACRES:
NA.54
EC Number:
232-582-9
MDL number:
EG-Nummer:
Specific activity:
≥125 CDU/mg solid
CHF 145.00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Großbestellung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Quality Segment
form
lyophilized powder
specific activity
≥125 CDU/mg solid
mol wt
68,000 to 125,000
optimum pH
6.3-8.8
solubility
TESCA buffer (50 mM TES, 0.36 mM Calcium chloride, pH 7.4): soluble 1-2 mg/mL at 37 °C
storage temp.
2-8°C
General description
Collagenase ist eine Protease, die das Dreifachhelix-Protein Collagen spaltet. Es gibt drei Arten von Gewebecollagenasen, die zur Familie der Matrix-Metallproteinasen (MMP) gehören.[1] Collagenase aus Clostridium histolyticum besitzt eine sehr starke Aktivität, da sie Collagen bei Temperaturen von nur 4-10 °C von beiden Enden her verdaut.[2] Rohcollagenasemischungen enthalten zwei wesentliche Enzymtypen, nämlich Collagenase und Clostripain.[3]
Application
Collagenase aus Clostridium histolyticum wird verbreitet in biologischen Studien zur Präparation isolierter Zellsuspensionen verwendet.[3] Dieses Produkt eignet sich für die Disaggregation von menschlichem Tumorgewebe, Mäusenieren, menschlichem adulten und fötalen Hirngewebe, Lungenepithel und vielen anderen Geweben. Es ist ebenfalls bei Leber- und Nierenperfusionsstudien, beim Pankreasverdau, bei der Isolierung von nicht-parenchymalen Rattenleberzellen und der Hepatozytenpräparation wirksam. Collagenase wird bei der Präparation von Arteriengewebe zur Untersuchung von fortgeschrittenen Glycosylierungsendprodukten (AGE) verwendet. Dieses Enzym wurde für die Freisetzung von Hepatozyten bei einer Konzentration von ca. 1 mg/ml getestet. Konzentrationen für den Verdau liegen zwischen 0,1 und 5 mg/ml.
Biochem/physiol Actions
Collagenase wird durch vier Grammatom Calcium pro Mol Enzym aktiviert. Sie wird durch Ethylenglycol-bis-(beta-aminoethylether)-N, N, N′,N′-tetraessigsäure, β-Mercaptoethanol, Glutathion, Thioglycolsäure und 8-Hydroxychinolin gehemmt.
Das Collagenaseprodukt ist ein Enzymgemisch, das von C. histolyticum sezerniert wird, wobei unterschiedliche Produkte durch die relativen Verhältnisse der 10-18 Komponenten in den sezernierten Enzymen differenziert werden. Die Hauptkomponenten sind zwei Collagenasen: Clostripain und eine neutrale Protease. Die synergistische Aktion dieser Enzyme baut Collagen und andere intrazelluläre Komponenten ab. Die Aktion von Collagenase-Enzymen sowie der neutralen Protease ist für eine effektive Freisetzung von Zellen aus Gewebe erforderlich. Verschiedene Arten von Collagen sind die natürlichen Substrate für Collagenase.
Preparation Note
Dieses Produkt entspricht der ersten 40%igen Ammoniumsulfat=Fraktion von Mandl, I., et al., J. Clin. Invest., 32, 1323 (1953). Lösungen werden üblicherweise zu 1-2 mg/ml in TESCA-Puffer hergestellt (mit 50 mM TES, 0,36 mM Calciumchlorid, pH-Wert 7,4 bei 37 °C.
Other Notes
Eine Collagen-Aufschlusseinheit (Collagen Digestion Unit, CDU) setzt Peptide aus Rinder-Achillessehnencollagen entsprechend der Ninhydrin-Anfärbung von 1,0 μmol Leucin in 5 Stunden bei pH 7,4 und 37 °C in Gegenwart von Calciumionen frei. Eine FALGPA-Hydrolyseeinheit hydrolysiert 1,0 μmol Furylacryloyl-Leu-Gly-Pro-Ala pro Minute bei 25 °C. Eine neutrale Protease-Einheit hydrolysiert die Caseinmenge, die eine Färbung entsprechend 1,0 μmol Tyrosin pro 5 Stunden bei pH 7,5 und 37 °C produziert. Eine Clostripain-Einheit hydrolysiert 1,0 μmol BAEE pro Minute bei pH 7,6 und 25 °C in Gegenwart von DTT.
Disclaimer
Das Produkt ist im Lieferzustand bei 2–8 °C ein Jahr stabil. Bei 37 °C, 50 °C und –20 °C kommt es innerhalb von 30 Tagen zu keinem Verlust der FALGPA- oder Proteaseaktivität. Lösungen von Rohkollagenase sind stabil, wenn sie schnell in Aliquots (10 mg/ml) bei –20 °C eingefroren und aufbewahrt werden. Weitere Einfrier-/Auftauzyklen beeinträchtigen die Qualität der Lösung. Bei Lagerung auf Eis behält das Produkt seine gesamte Aktivität über 7 Stunden.
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
C1889C0255C9697
specific activity
≥125 CDU/mg solid
specific activity
≥125 CDU/mg solid, 0.5-5.0 FALGPA units/mg solid
specific activity
≥500 CDU/mg solid (CDU = collagen digestion units)
specific activity
≥800 units/mg solid
form
lyophilized powder
form
powder
form
lyophilized powder
form
lyophilized powder (from 0.2 μm filtered solution)
solubility
TESCA buffer (50 mM TES, 0.36 mM Calcium chloride, pH 7.4): soluble 1-2 mg/mL at 37 °C
solubility
-
solubility
TESCA buffer (50 mM TES, 0.36 mM Calcium chloride, pH 7.4): soluble 0.05-0.1 mg/mL at 37 °C
solubility
-
optimum pH
6.3-8.8
optimum pH
-
optimum pH
-
optimum pH
-
mol wt
68,000 to 125,000
mol wt
68-130 kDa
mol wt
68-130 kDa
mol wt
68-130 kDa
storage temp.
2-8°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
−20°C
Still not finding the right product?
pictograms
Health hazardExclamation mark
signalword
Danger
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Resp. Sens. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Questions
1–8 of 8 Questions  
  1. How can I check the activity of product C0103?
    1 answer
    1. The minimum activity of this product is 125 units per milligram. The specific method used to determine the activity of this material is considered proprietary. However, a geneeral activity protocol is available at the following link:
      https://www.sigmaaldrich.com/US/en/technical-documents/protocol/protein-biology/enzyme-activity-assays/enzymatic-assay-of-collagenase-using-n-3-2furylacryloyl-leu-gly-pro-ala?srsltid=AfmBOoq8fzW3O4ksOh8nr0Xe0DToP1T4FK6HnZuy5XtgfWRllrpdEHKV
      Please see the following link to review a sample or lot specific Certificate of Analysis:
      https://www.sigmaaldrich.com/product/sigma/c0130#product-documentation
      Helpful?
  2. Can collagenase be added to dissolve natural collagen fibers in dissolvable sutures like catgut? Also, is item C0130 suitable for this purpose?
    1 answer
    1. Upon verification, there is currently no collagenase product tested with catgut suture as a substrate. However, literature suggests that digestion of dissolvable sutures (collagen or catgut) is achievable using collagenase. Additionally, one might consider adding pepsin for the hydrolysis of catgut, as suggested by a publication where pepsin (pH 1.6) was used alongside collagenase (pH 7.4) to replicate an in vivo environment in an in vitro hydrolysis setting.
      Reference: Biomaterials. 1992;13(7):448-54. doi: 10.1016/0142-9612(92)90165-k. Title: Degradation of collagen suture in vitro and in vivo PMID: 1633219
      Helpful?
  3. Is Product C0130, Collagenase, sterile?
    1 answer
    1. This product does not consist of a sterile preparation of Collagenase. Upon reconstitution, solutions should be sterile filtered through a 0.22 micron filter.
      Helpful?
  4. How should Product C0130, Collagenase, be prepared for use in tissue digestions?
    1 answer
    1. For use in tissue culture applications, Collagenase can be solubilized in calcium-free solutions such as Hanks Balanced Salts (H2387) or Earl's' Balanced Salt Solution (E6267).
      Helpful?
  5. What is the activity of the lot number of Product C0130, Collagenase, which I have?
    1 answer
    1. The activity and specific activity for each lot number can be obtained from the certificate of analysis.
      Helpful?
  6. How should I prepare a stock solution of Product C0130, Collagenase?
    1 answer
    1. Stock solutions of crude Collagenase may be prepared at 10 mg/ml of Collagenase in TESCA buffer (50 mM TES, 0.36 mM calcium chloride, pH 7.4 at 37°C) and are stable if frozen quickly in aliquots and kept frozen at -20°C. Freeze-thaw cycles will damage the enzyme.
      Helpful?
  7. What type of Collagenases are present in Product C0130, Collagenase,?
    1 answer
    1. This Collagenase is obtained from the culture filtrate of Clostridium histolyticum. The culture filtrate is thought to contain at least 7 different proteases ranging in molecular weight from 68 - 130 kDa. It does not contain any Matrix Metalloprotease.
      Helpful?
  8. What is the Department of Transportation shipping information for this product?
    1 answer
    1. Transportation information can be found in Section 14 of the product's (M)SDS.To access the shipping information for this material, use the link on the product detail page for the product.
      Helpful?
Reviews
Active Filters
  1. Glasgow, UK
    • Reviews 2
    • Vote 1
    5 out of 5 stars.
    Clostridium histolyticum
    Good product. Usefull for cell isolation from heart.
    Helpful?