Wichtige Dokumente
C1889
Collagenase aus Clostridium histolyticum
0.2 μm filtered, suitable for release of physiologically active rat hepatocytes, Type IV-S, 0.5-5.0 FALGPA units/mg solid, ≥125 CDU/mg solid
Synonym(e):
Clostridiopeptidase A
Qualitätsniveau
Sterilität
0.2 μm filtered
Typ
Type IV-S
Form
powder
Spezifische Aktivität
≥125 CDU/mg solid
0.5-5.0 FALGPA units/mg solid
Mol-Gew.
68-130 kDa
Eignung
suitable for release of physiologically active rat hepatocytes
Anwendung(en)
diagnostic assay manufacturing
Lagertemp.
−20°C
Anwendung
Biochem./physiol. Wirkung
Vorsicht
Einheitendefinition
Angaben zur Herstellung
Enzym
Inhibitor
Substrat
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2 - Resp. Sens. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Kunden haben sich ebenfalls angesehen
Protokolle
To measure collagenase activity, N-(3-[2-Furyl]acryloyl)-Leu-Gly-Pro-Ala is used in a continuous spectrophotometric rate determination at 345 nm. Collagenase hydrolyzes collagen peptide bonds.