Fortfahren mit
B8657
Nalgene® Flaschen, Stil 2006
polypropylene copolymer, capacity 1,000 mL, translucent, with cap
Synonym(e):
nalgene bottle, nalgene bottles, Nalgene 2006-0032, laboratory container, receptical, vessel
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
PackungsgrößeSKUVerfügbarkeitPreis
6 ea
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
CHF 38.60
Über diesen Artikel
NACRES:
NB.17
UNSPSC Code:
41121800
CHF 38.60
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
material
narrow-mouth bottle, polypropylene copolymer bottle (PPCO), round bottle, round translucent polypropylene bottle, translucent , polypropylene copolymer
joint
Joints threaded neck (38)
description
Autoclavable
feature
autoclavable, cap, with cap
packaging
pack of 6 ea
manufacturer/tradename
Nalgene® 2006-0032
bottle diam. × H
91 mm × 216 mm
capacity
1,000 mL
General description
For lab applications requiring excellent chemical resistance and autoclaving, with and without contents, use Nalgene®arrow-mouth PPCO bottles with Closure. These polypropylene copolymer bottles are translucent, providing good clarity for viewing contents. Made only from high-quality, laboratory-grade plastic materials for dependably low leachables and extractables.
Features and Benefits
Runde Enghalsflasche aus Polypropylen.
Legal Information
Nalgene is a registered trademark of Thermo Fisher Scientific or its subsidiaries
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
B8157B8532B8407
feature
autoclavable, with cap
feature
with cap
feature
with cap
feature
with cap
manufacturer/tradename
Nalgene® 2006-0032
manufacturer/tradename
Nalgene® 2006-0002
manufacturer/tradename
Nalgene® 2006-0016
manufacturer/tradename
Nalgene® 2006-0008
material
narrow-mouth bottle, polypropylene copolymer bottle (PPCO), round translucent polypropylene bottle, round bottle
material
polypropylene copolymer , polypropylene copolymer bottle (PPCO), round translucent bottle
material
polypropylene copolymer , polypropylene copolymer bottle (PPCO), round bottle, translucent
material
polypropylene copolymer , polypropylene copolymer bottle (PPCO), round bottle, translucent
capacity
1,000 mL
capacity
60 mL
capacity
500 mL
capacity
250 mL
joint
Joints threaded neck (38)
joint
Joints threaded neck (20)
joint
Joints threaded neck (28)
joint
Joints threaded neck (24)
bottle diam. × H
91 mm × 216 mm
bottle diam. × H
37 mm × 85 mm
bottle diam. × H
73 mm × 170 mm
bottle diam. × H
61 mm × 133 mm
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Nalgene® Flaschen, Stil 2006
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Verwandter Inhalt
Les FAS, ou "substances chimiques éternelles", persistent dans l'environnement et présentent des risques pour la santé humaine. Découvrez nos outils de surveillance environnementale pour la quantification des PFAS, qui peuvent aider les chercheurs, les organismes de réglementation et les laboratoires à tester les PFAS.
I FAS, o 'sostanze chimiche permanenti', persistono nell'ambiente e costituiscono un rischio per la salute umana. Scoprite le nostre soluzioni di monitoraggio ambientale per le determinazioni quantitative dei PFAS, un valido ausilio nelle analisi dei PFAS per ricercatori, enti di regolamentazione e laboratori.
FAS, auch „Forever Chemicals“ (oder ewige Chemikalien) genannt, verbleiben in der Umwelt und stellen ein Gesundheitsrisiko dar. Entdecken Sie unsere Tools für die Umweltüberwachung zur Quantifizierung von PFAS, die Forscher, Aufsichtsbehörden und Labore bei der Prüfung auf PFAS unterstützen.
Global Trade Item Number
SKUGTIN
B8657-6EA04061832613963