Merck
B8407
Nalgene® Flaschen, Stil 2006
capacity 250 mL
Synonym(e):
nalgene bottle, nalgene bottles
Größe auswählen
12 EA
CHF 32.10
CHF 32.10
Voraussichtliches Versanddatum16. April 2025
Größe auswählen
Ansicht ändern
12 EA
CHF 32.10
About This Item
UNSPSC-Code:
41121800
NACRES:
NB.17
CHF 32.10
Voraussichtliches Versanddatum16. April 2025
Materialien
polypropylene cap
polypropylene copolymer bottle (PPCO)
round translucent bottle
Verbindung
Joints threaded neck (24)
Beschreibung
Autoclavable
Leistungsmerkmale
with cap
Verpackung
pack of 12 ea
Hersteller/Markenname
Nalgene® 2006-0008
Flaschendurchm. × H
61 mm × 133 mm
Kapazität
250 mL
Allgemeine Beschreibung
Boston style (round) narrow-mouth bottles. Same profile as style 2002.
Leistungsmerkmale und Vorteile
Runde Enghalsflasche aus Polypropylen.
Rechtliche Hinweise
Nalgene is a registered trademark of Thermo Fisher Scientific or its subsidiaries
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Verwandter Inhalt
FAS, or 'forever chemicals,' persist in the environment and pose risks to human health. Discover our environmental monitoring tools for PFAS quantification, aiding researchers, regulators, and labs in testing for PFAS.
FAS, auch „Forever Chemicals“ (oder ewige Chemikalien) genannt, verbleiben in der Umwelt und stellen ein Gesundheitsrisiko dar. Entdecken Sie unsere Tools für die Umweltüberwachung zur Quantifizierung von PFAS, die Forscher, Aufsichtsbehörden und Labore bei der Prüfung auf PFAS unterstützen.