Fortfahren mit
B4014
Brillantgrün
Dye content, ≥90%, certified by the Biological Stain Commission, powder
Synonym(e):
Astradiamant Grün GX, Basic Green 1, Diamantgrün, Ethylgrün, Malachit Grün G, Smaragdgrün, Solid Grün JO
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
PackungsgrößeSKUVerfügbarkeitPreis
25 g
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
CHF 261.00
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C27H34N2O4S
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
482.63
UNSPSC Code:
12171500
NACRES:
NA.47
PubChem Substance ID:
EC Number:
211-190-1
MDL number:
Beilstein/REAXYS Number:
3901207
Colour Index Number:
42040
CHF 261.00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Großbestellung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Produktname
Brillantgrün, certified by the BSC
agency
certified by the BSC
Quality Segment
form
powder
composition
Dye content, ≥90%
technique(s)
microbe id | staining: suitable
color
dark green
mp
210 °C (dec.) (lit.)
solubility
H2O: 1 mg/mL, blue
εmax
≥1750 at 628- 632  nm in 50% ethanol
application(s)
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
storage temp.
room temp
SMILES string
OS([O-])(=O)=O.CCN(CC)c1ccc(cc1)C(\c2ccccc2)=C3/C=CC(\C=C3)=[N+](/CC)CC
InChI
1S/C27H33N2.H2O4S/c1-5-28(6-2)25-18-14-23(15-19-25)27(22-12-10-9-11-13-22)24-16-20-26(21-17-24)29(7-3)8-4;1-5(2,3)4/h9-21H,5-8H2,1-4H3;(H2,1,2,3,4)/q+1;/p-1
InChI key
NNBFNNNWANBMTI-UHFFFAOYSA-M
Application
Zertifiziert für bakteriostatische Wirksamkeit. Getestet als bakteriostatische Mittel gegen einen Sporenbildner und zwei Mitglieder der Kolon typhösen Gruppe.
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
B675620167767060
technique(s)
microbe id | staining: suitable
technique(s)
-
technique(s)
microbe id | staining: suitable
technique(s)
titration: suitable
color
dark green
color
blue-green
color
black, very dark brown, very dark green
color
-
form
powder
form
powder
form
powder
form
powder
solubility
H2O: 1 mg/mL, blue
solubility
H2O: 1 mg/mL
solubility
-
solubility
water: 0.01 g/10 mL, blue to very deep blue
application(s)
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
application(s)
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
application(s)
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
application(s)
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
composition
Dye content, ≥90%
composition
Dye content, ≥85%
composition
Dye content, 65%
composition
-
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Brillantgrün
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Yosef D Huberman et al.
Poultry science, 98(6), 2422-2431 (2019-01-29)
Salmonellosis caused by Salmonella Enteritidis is a widespread zoonosis and poultry products are an important source of infection. This study was carried out to evaluate the protection of different vaccination schedules in layers using a live commercial attenuated Salmonella Enteritidis
Paul Bahna et al.
Oral oncology, 43(2), 159-164 (2006-06-27)
We developed an efficacious and non-irritant mouthwash that is alcohol-free and that has a low concentration of chlorhexidine, in order to be used for preventing oral cavity infections in immunocompromised and cancer patients. The novel mouthwash solution was tested for
Wendy C Andersen et al.
Analytica chimica acta, 637(1-2), 279-289 (2009-03-17)
Liquid chromatographic methods are presented for the quantitative and confirmatory determination of crystal violet (CV; also known as gentian violet), leucocrystal violet (LCV), brilliant green (BG), and leucobrilliant green (LBG) in catfish. LCV and LBG were oxidized to the chromic
Global Trade Item Number
SKUGTIN
B4014-25G04061833429136