201677
Janusgrün B
certified by the Biological Stain Commission, Dye content 65 %
Synonym(e):
3-Diethylamino-7-(4-dimethylaminophenylazo)-5-phenyl-phenaziniumchlorid, Diazingrün S, Union Green B
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualität
certified by the Biological Stain Commission
Qualitätsniveau
Form
powder
Zusammensetzung
Dye content, 65%
Farbe
black
very dark brown
very dark green
λmax
395 nm
660 nm (2nd)
ε (Extinktionskoeffizient)
≥28000 at 651-677 nm in ethanol: water (1:1) at 0.01 g/L
Anwendung(en)
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
Lagertemp.
2-8°C
SMILES String
[Cl-].CCN(CC)c1ccc2nc3ccc(cc3[n+](-c4ccccc4)c2c1)\N=N\c5ccc(cc5)N(C)C
InChI
1S/C30H31N6.ClH/c1-5-35(6-2)26-17-19-28-30(21-26)36(25-10-8-7-9-11-25)29-20-23(14-18-27(29)31-28)33-32-22-12-15-24(16-13-22)34(3)4;/h7-21H,5-6H2,1-4H3;1H/q+1;/p-1
InChIKey
XXACTDWGHQXLGW-UHFFFAOYSA-M
Verwandte Kategorien
Anwendung
Biochem./physiol. Wirkung
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable