Fortfahren mit
A8849
α2-Antiplasmin aus Humanplasma
lyophilized powder, ≥5 units/mg protein
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
PackungsgrößeSKUVerfügbarkeitPreis
0.5 mg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
CHF 1’350.00
CHF 1’147.50
Über diesen Artikel
CAS-Nummer:
UNSPSC Code:
12352202
NACRES:
NA.77
MDL number:
Form:
lyophilized powder
Biological source:
human plasma
CHF 1’147.50
ListenpreisCHF 1’350.00Sparen Sie 15%
Aktion nur im Web
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Großbestellung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
biological source
human plasma
Quality Segment
form
lyophilized powder
specific activity
≥5 units/mg protein
packaging
vial of ≥0.5 mg (Protein based on E1%/280 = 6.7)
UniProt accession no.
storage temp.
−20°C
Gene Information
human ... SERPINF2(5345)
General description
α2-Antiplasmin (α2AP) ist ein Glykoprotein und Mitglied der Serinproteaseinhibitor(Serpin)-Familie. Das Protein wird hauptsächlich in der Leber synthetisiert und kommt in der Niere und im Hirn vor. Der Serpinpeptidaseinhibitor, das Clade F-Mitglied 2(SERPINF2)-Gen, ist auf dem menschlichen Chromosom 17p13.3 lokalisiert.[1]
Application
α2-Antiplasmin aus Humanplasma wurde als Proteaseinhibitor zum Behandeln von humanen mikrovaskulären Endothelzellen (HMEC-1) und zum Aufzeigen der Rolle von Faktoren eingesetzt, die für die Ablösung von Endothelzellen verantwortlich sindt.[2] Es wurde auch zur Untersuchung seiner Wirkung auf die Freisetzung der proteolytischen Aktivität unter reduzierenden Bedingungen in therapeutischen Humanserumalbumin-haltigen Produkten mittels einem neuen Neoepitop-Endopeptidase-Immunassay eingesetzt.[3]
Biochem/physiol Actions
α2-Antiplasmin (α2AP) ist ein antifibrinolytisches Protein und ein wichtiger Inhibitor von Plasmin. α2AP vermittelt die Gerinnselbildung durch die kovalente Vernetzung mit Glutamin- und Lysinresten von Fibringerinnseln durch den aktivierten Faktor XIII (FXIIIa). Dies verhindert den extremen Abbau des Gerinnsels durch Plasmin. Ein angeborener Mangel von α2AP führt zu einer autosomal-rezessiven Erkrankung, die zu der seltenen Bluterkrankheit führt. Die Schwere der Bluterkrankheit wird durch die genetische Variation der betroffenen Person bestimmt. Studien zeigen, dass geringere Werte von α2AP mit einer disseminierten intravasalen Gerinnung (DIC) und thrombolytischen Therapie zusammenhängen. Erhöhte Werte von α2AP wurden bei einem Patienten mit ischämischem Schlaganfall festgestellt.[1]
Physical form
Das lyophilisierte Pulver enthält Bis-Tris-Puffer und NaCl.
Other Notes
Eine Einheit reduziert die Aktivität von zwei Plasmineinheiten bei 37 °C, einem pH-Wert von 7,2 und unter Verwendung von Val-Leu-Lys-p-Nitroanilid um 50 %.
Disclaimer
NUR FÜR FORSCHUNGSZWECKE. Dieses Produkt unterliegt in Frankreich den Vorschriften für den Gebrauch zu wissenschaftlichen Zwecken, auch bei der Ein- und Ausfuhr (Artikel L 1211-1 Absatz 2 des französischen Gesundheitsgesetzes). Der Käufer (d. h. der Endverbraucher) ist verpflichtet, eine Einfuhrgenehmigung des französischen Forschungsministeriums gemäß Artikel 1245-5-1 II. des französischen Gesundheitsgesetzes einzuholen. Mit der Bestellung dieses Produkts bestätigen Sie, dass Sie über die entsprechende Einfuhrgenehmigung verfügen.
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
P1742G9885F0162
biological source
human plasma
biological source
human plasma
biological source
human plasma
biological source
human plasma
form
lyophilized powder
form
lyophilized powder
form
powder
form
lyophilized powder
UniProt accession no.
P08697
UniProt accession no.
P02766
UniProt accession no.
P02763
UniProt accession no.
P02751
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
−20°C
specific activity
≥5 units/mg protein
specific activity
-
specific activity
-
specific activity
-
Gene Information
human ... SERPINF2(5345)
Gene Information
human ... TTR(7276)
Gene Information
human ... ORM1(5004)
Gene Information
-
pictograms
Exclamation mark
signalword
Warning
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Protokolle
Thrombin is an endolytic serine protease that selectively cleaves the Arg–Gly bonds of fibrinogen to form fibrin and release fibrinopeptides A and B.
Artikel
Analytical Enzyme Chymotrypsin: Chymotrypsin is produced in the acinar cells of the pancreas as the inactive precursor, chymotrypsinogen.
Global Trade Item Number
SKUGTIN
A8849-.5MG04061833416266