Fortfahren mit
A8751
Adenin -hydrochlorid Hydrat
≥99%, powder
Synonym(e):
6-Amino-purin -hydrochlorid Hydrat
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Ihnen/SKUVerfügbarkeitPreis
1 g
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
CHF 49.90
CHF 42.41
5 g
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
CHF 68.90
25 g
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
CHF 208.00
100 g
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
CHF 598.00
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C5H5N5 · HCl · xH2O
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
171.59 (anhydrous basis)
UNSPSC Code:
41106305
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.51
MDL number:
Assay:
≥99%
Biological source:
synthetic
Form:
powder
Solubility:
warm water: 50 mg/mL, clear to hazy, colorless to faint yellow or tan
CHF 42.41
ListenpreisCHF 49.90Sparen Sie 15%
Aktion nur im Web
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Produktname
Adenin -hydrochlorid Hydrat, ≥99%
biological source
synthetic
Quality Segment
assay
≥99%
form
powder
solubility
warm water: 50 mg/mL, clear to hazy, colorless to faint yellow or tan
SMILES string
O.Cl.Nc1ncnc2[nH]cnc12
InChI
1S/C5H5N5.ClH.H2O/c6-4-3-5(9-1-7-3)10-2-8-4;;/h1-2H,(H3,6,7,8,9,10);1H;1H2
InChI key
MYRDTAUFFBYTHA-UHFFFAOYSA-N
General description
Adenine is a purine nucleobase with a wide range of chemical and biochemical roles in vivo and in vitro. It is a regulatory molecule and a component of DNA, RNA, cofactors (NAD, FAD), and signaling molecules (cAMP).
Application
Adenine hydrochloride hydrate has been used:
  • as a supplement in a rich medium for galactose induction during yeast cell culture.[1]
  • for the incubation of MiaPaCa2 cell lines for cell viability and co-culture assay.
  • as a component of the Pombe Glutamate (PMG)media for the germination of Schizosaccharomyces pombe.[2]
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
A3159A9795A8626
biological source
synthetic
biological source
synthetic (organic)
biological source
synthetic (organic)
biological source
synthetic
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
form
powder
form
powder
form
powder
form
powder
assay
≥99%
assay
≥99%
assay
≥99%
assay
≥99%
solubility
warm water: 50 mg/mL, clear to hazy, colorless to faint yellow or tan
solubility
0.5 M HCl: 10 mg/mL
solubility
H2O: 50 mg/mL
solubility
0.5 M HCl: soluble 20 mg/mL, Grade III, colorless to faint yellow or tan
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Adenin -hydrochlorid Hydrat
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)