Fortfahren mit
A9795
Adenin -hydrochlorid Hydrat
powder, BioReagent, suitable for cell culture
Synonym(e):
6-Amino-purin -hydrochlorid Hydrat
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Größe/SKUVerfügbarkeitPreis
1 g
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
CHF 39.50
5 g
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
CHF 70.50
25 g
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
CHF 245.00
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C5H5N5 · HCl · xH2O
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
171.59 (anhydrous basis)
NACRES:
NA.75
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352205
MDL number:
CHF 39.50
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
​
Sonderanfertigung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
biological source
synthetic (organic)
Quality Segment
product line
BioReagent
assay
≥99%
form
powder
technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
solubility
H2O: 50 mg/mL
SMILES string
O.Cl.Nc1ncnc2[nH]cnc12
InChI
1S/C5H5N5.ClH.H2O/c6-4-3-5(9-1-7-3)10-2-8-4;;/h1-2H,(H3,6,7,8,9,10);1H;1H2
InChI key
MYRDTAUFFBYTHA-UHFFFAOYSA-N
Application
Adenine hydrochloride hydrate has been used:
  • As a component of FAD cell culture media
  • In maintaining organotypic cultures for recreating stratified epithelium from primary cell cultures
  • In limbal-corneal epithelial culturing and keratinocytes
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
A8751A2786A0230000
Adenin European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
A0230000
Adenin
description
powder, BioReagent, suitable for cell culture
description
≥99%
description
BioReagent, suitable for cell culture
description
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
form
powder
form
powder
form
powder
form
solid
technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
technique(s)
-
technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
technique(s)
liquid chromatography (LC): suitable, gas chromatography (GC): suitable
biological source
synthetic (organic)
biological source
synthetic
biological source
synthetic
biological source
synthetic
solubility
H2O: 50 mg/mL
solubility
warm water: 50 mg/mL, clear to hazy, colorless to faint yellow or tan
solubility
0.5 M HCl: soluble 20 mg/mL, clear to slightly hazy, colorless to faintly yellow
solubility
-
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
-
assay
≥99%
assay
≥99%
assay
≥99%
assay
-
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Adenin -hydrochlorid Hydrat
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
Was ist los?
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
PSA (Persönliche Schutzausrüstung)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)