Fortfahren mit
A8626
Adenin
≥99%, synthetic, powder
Synonym(e):
6-Amino-purin, Vitamin B4
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Ihnen/SKUVerfügbarkeitPreis
1 g
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
CHF 65.00
5 g
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
CHF 96.10
25 g
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
CHF 166.00
100 g
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
CHF 347.00
1 kg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
CHF 2’490.00
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C5H5N5
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
135.13
NACRES:
NA.51
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
41106305
EC Number:
200-796-1
MDL number:
Beilstein/REAXYS Number:
5777
Assay:
≥99%
Biological source:
synthetic
Form:
powder
Solubility:
0.5 M HCl: soluble 20 mg/mL, Grade III, colorless to faint yellow or tan
Storage temp.:
room temp
CHF 65.00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Produktname
Adenin, ≥99%
biological source
synthetic
Quality Segment
assay
≥99%
form
powder
technique(s)
UV/Vis spectroscopy: suitable
color
white to off-white
mp
>360 °C (lit.)
solubility
0.5 M HCl: soluble 20 mg/mL, Grade III, colorless to faint yellow or tan
storage temp.
room temp
SMILES string
Nc1ncnc2[nH]cnc12
InChI
1S/C5H5N5/c6-4-3-5(9-1-7-3)10-2-8-4/h1-2H,(H3,6,7,8,9,10)
InChI key
GFFGJBXGBJISGV-UHFFFAOYSA-N
General description
Adenin ist eine Purin-basierte Nukleobase. Es ist Bestandteil der DNA und RNA. Adenin ist außerdem eine Komponente von Cofaktoren (NAD, FAD) und Signalmolekülen (cAMP).
Application
Adenin ist eine Purin-basierte Nukleobase mit einer breiten Palette an chemischen und biochemischen Rollen in vivo und in vitro. Es handelt sich dabei um ein regulatorisches Molekül und eine Komponente von DNA, RNA, Cofaktoren (NAD, FAD) und Signalmolekülen (cAMP). Adenin bildet zusammen mit Ribose Adenosin, das wiederum je nach Grad der Phosphorylierung AMP, ADP oder ATP bildet. ATP ist am Energietransfer während des Zellstoffwechsels beteiligt.
Biochem/physiol Actions
Adenin ist für viele biochemische In-vivo- und In-vitro-Prozesse unabdingbar. Adenin wird mit Ribose in Adenosin umgewandelt. Bei der Phosphorylierung bildet es AMP, ADP und ATP. ATP ist der Energieträger der Zelle und für den Zellstoffwechsel erforderlich. Adenin wird zu 2,8-Dihydroxyadenin metabolisiert, das bei der Ansammlung im proximalen Tubulus von Ratten zur Induktion einer chronischen Nierenerkrankung (Chronic Kidney Disease, CKD) mit schwerwiegender Anämie führt. Derivate auf Basis von Adenin führen zu einer antiviralen Funktionalität gegenüber dsDNA-Viren und werden zur Erzeugung von antiviralen Gerüsten genutzt.
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
A5665A2786A0230000
Adenin European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
A0230000
Adenin
biological source
synthetic
biological source
-
biological source
synthetic
biological source
synthetic
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
-
assay
≥99%
assay
≥99%
assay
≥99%
assay
-
form
powder
form
powder
form
powder
form
solid
storage temp.
room temp
storage temp.
-
storage temp.
room temp
storage temp.
2-8°C
color
white to off-white
color
white to off-white
color
white to off-white
color
-
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Adenin
pictograms
Skull and crossbones
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Oral
Lagerklasse
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)