Fortfahren mit
A8523
Amoxicillin
95.0-102.0% anhydrous basis
Synonym(e):
Amoxicillin anhydrous, D-(-)-α-Amino-p-hydroxybenzyl penicillin
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
PackungsgrößeSKUVerfügbarkeitPreis
1 g
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
CHF 56.40
5 g
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
CHF 191.00
25 g
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
CHF 684.00
CHF 513.00
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C16H19N3O5S
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
365.40
UNSPSC Code:
51102829
NACRES:
NA.85
PubChem Substance ID:
EC Number:
248-003-8
Beilstein/REAXYS Number:
7507120
MDL number:
CHF 56.40
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Großbestellung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Quality Level
assay
95.0-102.0% anhydrous basis
form
powder
antibiotic activity spectrum
Gram-negative bacteria, Gram-positive bacteria
mode of action
cell wall synthesis | interferes
storage temp.
2-8°C
SMILES string
CC1(C)S[C@@H]2[C@H](NC(=O)[C@H](N)c3ccc(O)cc3)C(=O)N2[C@H]1C(O)=O
InChI
1S/C16H19N3O5S/c1-16(2)11(15(23)24)19-13(22)10(14(19)25-16)18-12(21)9(17)7-3-5-8(20)6-4-7/h3-6,9-11,14,20H,17H2,1-2H3,(H,18,21)(H,23,24)/t9-,10-,11+,14-/m1/s1
InChI key
LSQZJLSUYDQPKJ-NJBDSQKTSA-N
General description
Chemische Struktur: β-Lactam
Application
Amoxicillin wird zur Untersuchung der sauerstoffabhängigen antimikrobiellen Systeme von polymorphonukleären Leukozyten (PMNL), dem Risiko einer Resistenzentwicklung in Helicobacter pylori und von verschiedenen Dosierungsstrategien gegen Streptococcus pneumoniae und Pneumococcal pneumonia eingesetzt[1][2][3][4]. Auch wird es verwendet, um die Synthese von Bakterienzellwänden auf der Ebene der Peptidoglykanpolymerkettenvernetzung unter Beteiligung bakterieller Transpeptidase zu untersuchen.
Biochem/physiol Actions
Amoxicillin ist ein β-Lactam-Breitbandantibiotikum. Es ist ein 4-Hydroxy-Analogon von Ampicillin mit ähnlichen Wirkungsbereichen und ähnlichem Nutzen wie Ampicillin. Amoxicillin hemmt die Vernetzung zwischen linearen Peptidoglykanpolymerketten, die der Hauptbestandteil von sowohl grampositiven als auch gramnegativen Bakterien sind.
Other Notes
Behälter dicht verschlossen an einem trockenen und gut belüfteten Ort aufbewahren.
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
A9393A6140A1593
mode of action
cell wall synthesis | interferes
mode of action
cell wall synthesis | interferes
mode of action
cell wall synthesis | interferes
mode of action
cell wall synthesis | interferes
antibiotic activity spectrum
Gram-negative bacteria, Gram-positive bacteria
antibiotic activity spectrum
Gram-negative bacteria, Gram-positive bacteria
antibiotic activity spectrum
Gram-negative bacteria, Gram-positive bacteria
antibiotic activity spectrum
Gram-negative bacteria, Gram-positive bacteria
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
assay
95.0-102.0% anhydrous basis
assay
96.0-102.0% (anhydrous basis)
assay
-
assay
-
form
powder
form
solid
form
powder or crystals
form
solid
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
pictograms
Health hazard
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Resp. Sens. 1 - Skin Sens. 1
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 2
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Heather K Sun et al.
The Journal of antimicrobial chemotherapy, 56(3), 559-565 (2005-07-19)
Amoxicillin and clarithromycin have been proven to be effective in the treatment of community-acquired pneumonia. This study investigated the in vivo bactericidal efficacy of a novel, pulsatile dosing strategy for amoxicillin and clarithromycin, when used as monotherapy and combination therapy.
José-Manuel Rodríguez-Martínez et al.
Antimicrobial agents and chemotherapy, 53(5), 1766-1771 (2009-03-05)
The characterization of AmpC-type beta-lactamases was performed in a collection of 32 clinical Pseudomonas aeruginosa isolates with intermediate susceptibility or resistance to imipenem and ceftazidime. Twenty-one out of those 32 isolates overexpressed AmpC beta-lactamase, and the MICs of ceftazidime and
Yohei Doi et al.
Antimicrobial agents and chemotherapy, 52(6), 1952-1956 (2008-03-26)
A chromosomally encoded class D beta-lactamase, OXA-114, was characterized from Achromobacter xylosoxidans strain CIP69598. beta-Lactamase OXA-114 shared 56% amino acid identity with the naturally occurring class D beta-lactamase of Burkholderia cenocepacia and 42% identity with the acquired oxacillinases OXA-9 and
Global Trade Item Number
SKUGTIN
A8523-10G04061834427742
A8523-1G04061833392034
A8523-25G04061833392041
A8523-5G04061833392089
Questions
1–5 of 5 Questions  
  1. How can I determine the shelf life / expiration / retest date of this product?
    1 answer
    1. If this product has an expiration or retest date, it will be shown on the Certificate of Analysis (COA, CofA). If there is no retest or expiration date listed on the product's COA, we do not have suitable stability data to determine a shelf life. For these products, the only date on the COA will be the release date; a retest, expiration, or use-by-date will not be displayed.
      For all products, we recommend handling per defined conditions as printed in our product literature and website product descriptions. We recommend that products should be routinely inspected by customers to ensure they perform as expected.
      For products without retest or expiration dates, our standard warranty of 1 year from the date of shipment is applicable.
      For more information, please refer to the Product Dating Information document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/418/501/product-dating-information-06-25-mk.pdf
      Helpful?
  2. How is shipping temperature determined? And how is it related to the product storage temperature?
    1 answer
    1. Products may be shipped at a different temperature than the recommended long-term storage temperature. If the product quality is sensitive to short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped on wet or dry-ice. If the product quality is NOT affected by short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped at ambient temperature. As shipping routes are configured for minimum transit times, shipping at ambient temperature helps control shipping costs for our customers. For more information, please refer to the Storage and Transport Conditions document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/316/622/storage-transport-conditions-mk.pdf
      Helpful?
  3. Which method do you use to measure the potency?
    1 answer
    1. Potency is not a quality specification for the product and, for that reason, is not determined.
      Helpful?
  4. Bonjour, je n'ai pas trouvé de fiche pour savoir comment solubiliser à 10 mg/ml de l'amoxicilline A8523 ? Je veux traiter des souris par voie intraperitoneale, et je ne peux pas injecter plus de 100µl. Merci . Catherine
    1 answer
    1. This product is soluble at 50 mg/mL in 1M Ammonium Hydroxide. This stock may then be diluted in a physiologic buffer. This product is not tested for in vivo or in vitro use. Stock solutions would require filter sterilization before use. Also, note that this product tends to have a high moisture content.
      It is advised to review the lot-specific Certificate of Analysis to accurately prepare a stock solution.
      Helpful?
  5. Solubility?
    1 answer
    1. As mentioned in the product specification sheet, this product can be solubilized in 1 M ammonium hydroxide (50 mg/ml), yielding a clear, colorless to light yellow solution.
      Please view the Specification Sheet for more information:
      https://www.sigmaaldrich.com/specification-sheets/302/635/A8523-BULK________SIGMA____.pdf