Fortfahren mit
A9393
Ampicillin
anhydrous, 96.0-102.0% (anhydrous basis)
Synonym(e):
D-(−)-α-Aminobenzylpenicillin
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Ihnen/SKUVerfügbarkeitPreis
5 g
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
CHF 101.00
25 g
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
CHF 370.00
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C16H19N3O4S
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
349.40
UNSPSC Code:
51281703
NACRES:
NA.85
PubChem Substance ID:
EC Number:
200-709-7
Beilstein/REAXYS Number:
1090925
MDL number:
CHF 101.00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Großbestellung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Quality Segment
assay
96.0-102.0% (anhydrous basis)
form
solid
pKa (25 °C)
2.5 (COOH), 7.3 (NH2)
mp
208 °C (dec.) (lit.)
antibiotic activity spectrum
Gram-negative bacteria, Gram-positive bacteria
mode of action
cell wall synthesis | interferes
storage temp.
2-8°C
SMILES string
[H][C@]12SC(C)(C)[C@@H](N1C(=O)[C@H]2NC(=O)[C@H](N)c3ccccc3)C(O)=O
InChI
1S/C16H19N3O4S/c1-16(2)11(15(22)23)19-13(21)10(14(19)24-16)18-12(20)9(17)8-6-4-3-5-7-8/h3-7,9-11,14H,17H2,1-2H3,(H,18,20)(H,22,23)/t9-,10-,11+,14-/m1/s1
InChI key
AVKUERGKIZMTKX-NJBDSQKTSA-N
General description
Chemische Struktur: β-Lactam
Application
Ampicillin wurde verwendet, um Antikörperresistenzen und Begrenzungen des Penetrationsvermögens, den Synergieeffekt zwischen verschiedenen Antibiotika und bestimmte Blutbahninfektionen zu untersuchen, und wurde für die Entwicklung von PCR-Assays zum Nachweis von Resistenzgenen in Liquor eingesetzt.[1][2][3][4]
Biochem/physiol Actions
Wirkungsmechanismus: Ampicillin ist ein halbsynthetisches Penicillin und ein β-Lactam-Antibiotikum, das die Zellwandsynthese von Bakterien hemmt, indem es Transpeptidasen auf der Innenoberfläche der Zellmembran der Bakterien deaktiviert.
Wirkungsweise der Resistenz: Die Verabreichung zusammen mit β-Lactamase spaltet den β-Lactam-Ring von Ampicillin und deaktiviert ihn.
Antimikrobielles Spektrum: Wirksam sowohl gegen grampositive (ähnlich wie Benzylpenicillin) wie auch gramnegative (ähnlich wie Tetrazykline und Chloramphenicol) Bakterien.
β-Lactame werden durch β-Lactamasen inaktiviert, weshalb Ampicillin zusammen mit einem β-Lactamase-Inhibitor eingesetzt wird.[5][6]
Preparation Note
Ampicillin ist laut Berichten schwer in Wasser löslich, so gut wie unlöslich in Alkohol, Chloroform, Ether und fetten Ölen, aber löslich in verdünnten Säuren oder Basen. Die Lösung sollte nicht autoklaviert werden; eine Stammlösung sollte sterilfiltriert und eingefroren gelagert werden, wodurch sie monatelang haltbar ist.
Other Notes
Unter Argon aufbewahren. Behälter dicht verschlossen an einem trockenen und gut belüfteten Ort aufbewahren; hygroskopisch.
Disclaimer
Dieses Produkt ist Berichten zufolge bei 25 °C bei 43 % und 81 % relativer Feuchtigkeit wie geliefert sechs Wochen haltbar. Zusätzliche Studien haben gezeigt, dass die Stabilität von Ampicillin in Lösung vom pH-Wert, der Temperatur und dem verwendeten Puffer abhängt. Seine Aktivität geht schnell verloren, wenn es bei einem pH-Wert von über 7 gelagert wird. Als optimale Lagerungsbedingungen werden 2–8 °C und ein pH-Wert von 3,8–5 empfohlen, bei denen die Aktivität eine Woche lang bei über 90 % erhalten wurde.
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
A159359349A1000000
Ampicillin anhydrous, European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
A1000000
Ampicillin
antibiotic activity spectrum
Gram-negative bacteria, Gram-positive bacteria
antibiotic activity spectrum
Gram-negative bacteria, Gram-positive bacteria
antibiotic activity spectrum
-
antibiotic activity spectrum
-
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
100
Quality Level
-
form
solid
form
solid
form
-
form
-
assay
96.0-102.0% (anhydrous basis)
assay
-
assay
96.0-102.0% anhydrous basis
assay
-
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
mp
208 °C (dec.) (lit.)
mp
198-200 °C (dec.) (lit.)
mp
208 °C (dec.) (lit.)
mp
208 °C (dec.) (lit.)
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Ampicillin
pictograms
Health hazard
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Resp. Sens. 1 - Skin Sens. 1
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 2
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Questions
1–7 of 7 Questions  
  1. How can I determine the shelf life / expiration / retest date of this product?
    1 answer
    1. If this product has an expiration or retest date, it will be shown on the Certificate of Analysis (COA, CofA). If there is no retest or expiration date listed on the product's COA, we do not have suitable stability data to determine a shelf life. For these products, the only date on the COA will be the release date; a retest, expiration, or use-by-date will not be displayed.
      For all products, we recommend handling per defined conditions as printed in our product literature and website product descriptions. We recommend that products should be routinely inspected by customers to ensure they perform as expected.
      For products without retest or expiration dates, our standard warranty of 1 year from the date of shipment is applicable.
      For more information, please refer to the Product Dating Information document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/418/501/product-dating-information-06-25-mk.pdf
      Helpful?
  2. How is shipping temperature determined? And how is it related to the product storage temperature?
    1 answer
    1. Products may be shipped at a different temperature than the recommended long-term storage temperature. If the product quality is sensitive to short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped on wet or dry-ice. If the product quality is NOT affected by short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped at ambient temperature. As shipping routes are configured for minimum transit times, shipping at ambient temperature helps control shipping costs for our customers. For more information, please refer to the Storage and Transport Conditions document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/316/622/storage-transport-conditions-mk.pdf
      Helpful?
  3. Which Ampicillin product has higher water solubility, Product A9393 or Product A9518?
    1 answer
    1. Product No. A9518 (Ampicillin, sodium salt) is soluble at 50 mg/mL in water.
      Helpful?
  4. How do I use Ampicllin in agar plates?
    1 answer
    1. For plates, add ampicillin to autoclaved media cooled to 48°C, to a final concentration of 35-50 μg/mL. Pour the plates, and allow them to cool completely. Plates may be stored at 2-8°C for up to only 1-2 weeks before use.
      Helpful?
  5. What is the Department of Transportation shipping information for this product?
    1 answer
    1. Transportation information can be found in Section 14 of the product's (M)SDS.To access the shipping information for this material, use the link on the product detail page for the product.
      Helpful?
  6. What is the solubility of Product A9393, Ampicillin?
    1 answer
    1. The solubility of ampicillin is tested at 50 mg/mL in 1M ammonium hydroxide. Additional solubility information can be found on the product information sheet (under Documents, above).
      Helpful?
  7. Is Ampicillin product stable in solution?
    1 answer
    1. We recommend using freshly prepared solutions. A concentrated solution of sodium ampicillin in water (approximately 330 mg/mL) may be expected to lose about 10% potency in 20 hours at -20°C.