Fortfahren mit
A8111
Plasminogen activator inhibitor 1 (PAI-1)
≥200,000 units/mg protein, lyophilized powder, ≥90% (SDS-PAGE)
Synonym(e):
PAIE, PLANH1, Plasminogenaktivator-Inhibitor, β-migrierender Endothelzell-abgeleiteter Typ, Serpin 1, Serpin E1 PAI-1
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
PackungsgrößeSKUVerfügbarkeitPreis
25 μg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
CHF 280.00
Über diesen Artikel
CAS-Nummer:
UNSPSC Code:
12352200
NACRES:
NA.32
MDL number:
CHF 280.00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Produktname
Plasminogenaktivator-Inhibitor 1 (PAI-1) human, recombinant, expressed in E. coli, ≥90% (SDS-PAGE)
recombinant
expressed in E. coli
Quality Segment
assay
≥90% (SDS-PAGE)
form
lyophilized powder
specific activity
≥200,000 units/mg protein
mol wt
~43 kDa
solubility
water: 0.1 mL, clear, colorless
UniProt accession no.
shipped in
dry ice
storage temp.
−20°C
Gene Information
human ... SERPINE1(5054)
General description
Das Plasminogenaktivator-Inhibtor 1(PAI-1)- oder Serinproteaseinhibitor E1(SERPINE1)-Gen ist auf dem menschlichen Chromosom 7q22.1 lokalisiert.[1] PAI-1 wird in Hepatozyten, Endothelzellen, glatten Muskelzellen, Megakaryozyten und Adipozyten erzeugt.[2]
Application
Plasminogenaktivator-Inhibtor 1 (PAI-1), human, wird wie folgt verwendet:
  • als Inhibitor des Vorläuferproteins von Wachstumsfaktor BDNF (ProBDNF) im Radioimmunpräzipitationsassay (RIPA) in peripherem Blut und Lymphozyten[3]
  • zum Blockieren der Plasminaktivierung bei mit C. albicans -Hyphe infizierten Mäusen[4]
  • zum Prüfen seiner Wirkung auf das Neuritenwachstum in Neuronen[5]
Biochem/physiol Actions
Das Protein Plasminogenaktivator-Inhibtor 1 (PAI-1) gehört zur Serpin-Superfamilie von Serinproteaseinhibitoren. Es ist der wichtigste Hemmer des Gewebe-Plasminogenaktivators (tPA) und der Urokinase (uPA), den Aktivatoren von Plasminogen, wodurch es den Fibrinolyseprozess hemmt. PAI ist an der Remodellierung der extrazellulären Matrix beteiligt und in Prozesse wie Angiogenese, Chemotaxis, Ovulation und Embryogenese involviert. PAI-1 liegt bei verschiedenen Erkrankungszuständen wie einer Reihe von Karzinomen, Fettleibigkeit und metabolisches Syndrom in erhöhten Werten vor.
Plasminogenaktivator-Inhibtor-1 (PAI-1) ist an der Vermittlung der Zellalterung beteiligt.[6] Er wird bei Verletzung gemeinsam mit anderen Gewebereparaturtranskriptomen hochreguliert.[7] Erhöhte Werte von PAI-1 werden als einer der Risikofaktoren für einen Myokardinfarkt (MI) erachtet.[2]
Plasminogenaktivator-Inhibtor 1 (PAI-1), ein Mitglied der Serpin-Superfamilie von Serinproteaseinhibitoren, ist an der Remodellierung der extrazellulären Matrix beteiligt und in Prozesse wie Angiogenese, Chemotaxis, Ovulation und Embryogenese involviert.
Physical form
Bereitgestellt als lyophilisiertes Pulver in einer Lösung mit 0,5 M Natriumchlorid, 20 mM Natriumacetat und 50 mg/ml Trehalose.
Preparation Note
Mit ultrareinem Wasser auf 0,25 mg/ml rekonstituieren. Das rekonstituierte Produkt enthält 0,25 mg/ml in 0,5 M Natriumchlorid, 20 mM Natriumacetat und 50 mg/ml Trehalose.
Analysis Note
Das Produkt ist das aktive humane PAI-1-Protein mit einer Molekülmasse von 43 kDa.
Other Notes
1 Einheit hemmt 1 Einheit Gewebe-Plasminogenaktivator (tPA) unter physiologischen Bedingungen (neutraler pH-Wert und 37 °C) irreversibel (100%ige Hemmung).
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
SAB1410869SAB5700823CC4075
assay
≥90% (SDS-PAGE)
assay
-
assay
-
assay
≥98% (SDS-PAGE)
Gene Information
human ... SERPINE1(5054)
Gene Information
human ... SERPINE1(5054)
Gene Information
human ... SERPINE1(5054)
Gene Information
-
Quality Level
200
Quality Level
-
Quality Level
100
Quality Level
100
form
lyophilized powder
form
buffered aqueous solution
form
buffered aqueous solution
form
liquid
solubility
water: 0.1 mL, clear, colorless
solubility
-
solubility
-
solubility
-
shipped in
dry ice
shipped in
dry ice
shipped in
wet ice
shipped in
dry ice
Lagerklasse
10 - Combustible liquids
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Artikel
Lipid Induced Insulin Resistance
Verwandter Inhalt
Global Trade Item Number
SKUGTIN
A8111-25UG04061833228463
Questions
  1. Once it has been reconstituted, what is the recommended storage temperature? Will the reconstituted liquid be stable at 4 C for short-term storage (e.g. <24 hrs)?
    1 answer
    1. The reconstituted product is stable for 1 month at –20 °C and for at least 2 months at –70 °C. Product 528205, a prepared solution, also stored at -70°C, is assigned a retest schedule of every two years. See the link below to review this product page:
      https://www.sigmaaldrich.com/US/en/product/mm/528205