CC4075
Human Plasminogen activator inhibitor-1
liquid, ≥98% (SDS-PAGE), suitable for activity assay
Synonym(e):
PAI 1, SERPINE1, PAI1
About This Item
Empfohlene Produkte
Produktbezeichnung
Human Plasminogen activator inhibitor-1, recombinant,
Biologische Quelle
human
Qualitätsniveau
Assay
≥98% (SDS-PAGE)
Form
liquid
Hersteller/Markenname
Chemicon®
Methode(n)
activity assay: suitable
Verunreinigungen
<1 EU/μg endotoxin
NCBI-Hinterlegungsnummer
UniProt-Hinterlegungsnummer
Versandbedingung
dry ice
Allgemeine Beschreibung
Anwendung
Physikalische Form
Lagerung und Haltbarkeit
Hinweis zur Analyse
Rechtliche Hinweise
Haftungsausschluss
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 2
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable