Größe auswählen
| Packungsgröße | SKU | Verfügbarkeit | Preis |
|---|---|---|---|
| 5 mg | Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen | CHF 43.10 | |
| 25 mg | Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen | CHF 186.00 | |
| 100 mg | Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen | CHF 452.00 | |
| 250 mg | Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen | CHF 1’050.00 CHF 892.50 |
Über diesen Artikel
Produktname
Aconitin, ≥95% (HPLC), crystalline
Quality Segment
assay
≥95% (HPLC)
form
crystalline
color
white
solubility
H2O: 0.3 mg/mL, ethanol: 35 mg/mL
SMILES string
CCN1C[C@]2(COC)[C@H](O)C[C@@H](OC)C34C5C[C@]6(O)[C@@H](OC)[C@H](O)[C@@](OC(C)=O)(C5[C@H]6OC(=O)c7ccccc7)C([C@H](OC)C23)C14
InChI
1S/C34H47NO11/c1-7-35-15-31(16-41-3)20(37)13-21(42-4)33-19-14-32(40)28(45-30(39)18-11-9-8-10-12-18)22(19)34(46-17(2)36,27(38)29(32)44-6)23(26(33)35)24(43-5)25(31)33/h8-12,19-29,37-38,40H,7,13-16H2,1-6H3/t19-,20-,21-,22-,23+,24+,25?,26?,27+,28-,29+,31+,32-,33?,34-/m1/s1
InChI key
XFSBVAOIAHNAPC-VBUFWTEXSA-N
Application
Biochem/physiol Actions
1 of 1
Dieser Artikel | |||
|---|---|---|---|
| assay ≥95% (HPLC) | assay ≥95.0% (HPLC) | assay ≥98% (titration) | assay ≥95.0% (HPLC) |
| form crystalline | form - | form crystalline | form - |
| Quality Level 200 | Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level - |
| solubility H2O: 0.3 mg/mL, ethanol: 35 mg/mL | solubility - | solubility H2O: 1 g/mL, ethanol: 20 mg/mL | solubility - |
| color white | color - | color white | color - |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Aconitin
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Acute Tox. 1 Oral - Acute Tox. 2 Inhalation
Lagerklasse
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?
Verwandter Inhalt
Product Information Sheet
Global Trade Item Number
| SKU | GTIN |
|---|---|
| A8001-5MG | 04061833390948 |
| A8001-250MG | 04061832569178 |
| A8001-100MG | 04061832569161 |
| A8001-25MG | 04061833390931 |