C4382 (98%) and C2409 (99%) are the same chemical with slightly different purity specifications. Product No. C2409 is no longer available.
Fortfahren mit
Größe auswählen
| Größe/SKU | Verfügbarkeit | Preis |
|---|---|---|
1 g | Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen | CHF 100.00 |
10 g | Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen | CHF 559.00 |
25 g | Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen | CHF 853.00 |
Über diesen Artikel
Produktname
Carbamoylcholinchlorid, ≥98% (titration), crystalline
Quality Segment
assay
≥98% (titration)
form
crystalline
color
white
mp
210 °C (dec.) (lit.)
solubility
H2O: 1 g/mL, ethanol: 20 mg/mL
SMILES string
[Cl-].C[N+](C)(C)CCOC(N)=O
InChI
1S/C6H14N2O2.ClH/c1-8(2,3)4-5-10-6(7)9;/h4-5H2,1-3H3,(H-,7,9);1H
InChI key
AIXAANGOTKPUOY-UHFFFAOYSA-N
Gene Information
human ... CHRM1(1128), CHRM2(1129), CHRM3(1131), CHRM4(1132), CHRM5(1133), CHRNA2(1135)
mouse ... Chrm1(12669)
rat ... Chrm1(25229), Chrm2(81645), Chrm3(24260), Chrna2(170945), Chrna3(25101), Chrna4(25590)
Application
- für die Stimulation der Insulinsekretion bei transgenen Mäusen
- zum Induzieren der Kontraktion von undifferenzierten und differenzierten aus humanem Fettgewebe gewonnenen Stammzellen (hASCs)
- zum Auslösen der Iriskonstriktion bei Untersuchungen der Pupillenlichtreflexe bei Mäusen
Biochem/physiol Actions
Features and Benefits
1 of 1
Dieser Artikel | |||
|---|---|---|---|
| description ≥98% (titration), crystalline | description United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard | description Pharmaceutical Secondary Standard; Certified Reference Material | description European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard |
| form crystalline | form - | form - | form - |
| assay ≥98% (titration) | assay - | assay - | assay - |
| Quality Level 100 | Quality Level - | Quality Level 300 | Quality Level - |
| solubility ethanol: 20 mg/mL, H2O: 1 g/mL | solubility - | solubility - | solubility - |
| color white | color - | color - | color - |
| Gene Information human ... CHRM1(1128), CHRM2(1129), CHRM3(1131), CHRM4(1132), CHRM5(1133), CHRNA2(1135) | Gene Information human ... CHRM3(1131) | Gene Information human ... CHRM3(1131) | Gene Information human ... CHRM3(1131) |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Carbamoylcholinchlorid
Signalwort
Danger
Gefahrencodes
Sicherheitshinweise
Hazard Classifications
Acute Tox. 2 Oral
Lagerklasse
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
Was ist los?
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
PSA (Persönliche Schutzausrüstung)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P2 (EN 143) respirator cartridges
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?
-
What is the difference between Carbamoylcholine chloride Products C4382 and C2409?
1 answer-
Helpful?
-
-
What is the Department of Transportation shipping information for this product?
1 answer-
Transportation information can be found in Section 14 of the product's (M)SDS.To access the shipping information for this material, use the link on the product detail page for the product.
Helpful?
-
-
How should Carbamoylcholine chloride, Product C4382, be dissolved?
1 answer-
This product is soluble in water (1000 mg/mL), in ethanol (20 mg/mL), and in methanol (100 mg/mL).