Fortfahren mit
A4562
5-(N,N-Dimethyl)amiloride hydrochloride
cAMP-dependent protein kinase inhibitor, powder
Synonym(e):
3-Amino-N-(aminoiminoethyl)-5-(dimethylamino)-6-chloropyrazinecarboxamide hydrochloride, DMA
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
PackungsgrößeSKUVerfügbarkeitPreis
25 mg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
CHF 203.00
100 mg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
CHF 684.00
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C8H12ClN7O · HCl
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
294.14
UNSPSC Code:
12352200
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.77
MDL number:
Form:
powder
CHF 203.00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Großbestellung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Produktname
5-(N,N-Dimethyl)amiloride hydrochloride,
form
powder
Quality Segment
storage temp.
2-8°C
SMILES string
Cl.CN(C)c1nc(N)c(nc1Cl)C(=O)\N=C(\N)N
InChI
1S/C8H12ClN7O.ClH/c1-16(2)6-4(9)13-3(5(10)14-6)7(17)15-8(11)12;/h1-2H3,(H2,10,14)(H4,11,12,15,17);1H
InChI key
IIUPTHVVXMBJMQ-UHFFFAOYSA-N
Application
5-(N,N-Dimethyl)amiloride hydrochloride is a selective blocker of Na2/H+ antiport. 5-(N,N-Dimethyl)amiloride hydrochloride has been investigated for its ability to reduce inflammatory pain.
Biochem/physiol Actions
Selective blocker of Na+/H+ antiport; IC50 = 6.9 μM.
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
A7410SML0574M9656
form
powder
form
powder
form
powder
form
powder
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
100
Quality Level
-
storage temp.
2-8°C
storage temp.
room temp
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
Gene Information
human ... SCNN1A(6337), SCNN1B(6338), SCNN1D(6339), SCNN1G(6340), SLC9A1(6548)
mouse ... Scnn1a(20276), Scnn1b(20277), Scnn1d(140501), Scnn1g(20278)
rat ... Scnn1a(25122), Scnn1b(24767), Scnn1g(24768), Slc9a1(24782), Slc9a2(24783), Slc9a3(24784)
Gene Information
human ... ABP1(26), ACCN1(40), ACCN2(41), PLAU(5328), SCNN1A(6337), SCNN1B(6338), SCNN1D(6339), SCNN1G(6340), SLC9A1(6548), TNF(7124)
mouse ... Abp1(76507), Accn1(11418), Accn2(11419), Plau(18792), Scnn1a(20276), Scnn1b(20277), Scnn1d(140501), Scnn1g(20278), Slc9a1(20544)
rat ... Abp1(65029), Accn1(25364), Accn2(79123), Plau(25619), Scnn1a(25122), Scnn1b(24767), Scnn1g(24768), Slc9a1(24782)
Gene Information
-
Gene Information
human ... CALCRL(10203), PRKAR1A(5573), PRKAR1AP(5574), PRKAR1B(5575), PRKAR2A(5576), PRKAR2B(5577)
rat ... Calcrl(25029)
pictograms
Exclamation mark
signalword
Warning
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Artikel
Analysis of 20 pharmaceutical compounds in calf serum using Supel™ Swift HLB SPE cartridge for cleanup and LC-MS determination and another commercially available HLB cartridge for comparison.
Verwandter Inhalt
Product Information Sheet
Global Trade Item Number
SKUGTIN
A4562-100MG04061832569086
A4562-25MG04061833374672