Fortfahren mit
M9656
H-8 dihydrochloride
>98% (HPLC)
Synonym(e):
N-[2-(Methylamino)ethyl]-5-isoquinolinesulfonamide hydrochloride
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C12H15N3O2S · 2HCl
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
338.25
NACRES:
NA.77
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352200
MDL number:
Assay:
>98% (HPLC)
Form:
powder
assay
>98% (HPLC)
form
powder
storage temp.
2-8°C
SMILES string
Cl[H].Cl[H].CNCCNS(=O)(=O)c1cccc2cnccc12
InChI
1S/C12H15N3O2S.2ClH/c1-13-7-8-15-18(16,17)12-4-2-3-10-9-14-6-5-11(10)12;;/h2-6,9,13,15H,7-8H2,1H3;2*1H
InChI key
RJJLZYZEVNCZIW-UHFFFAOYSA-N
Biochem/physiol Actions
cAMP and cGMP-dependent protein kinase inhibitor.
Features and Benefits
This compound is featured on the PKA & PKG page of the Handbook of Receptor Classification and Signal Transduction. To browse other handbook pages, click here.
Still not finding the right product?
Explore all of our products under H-8 dihydrochloride
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
Was ist los?
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
PSA (Persönliche Schutzausrüstung)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)