Fortfahren mit
A4464
Verbesserte aviäre reverse Transkriptase [eAMV RT]
For reverse transcription at higher temperatures & rare mRNAs
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Ihnen/SKUVerfügbarkeitPreis
1000 units
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
CHF 372.00
Über diesen Artikel
UNSPSC Code:
12352204
NACRES:
NA.55
MDL number:
Concentration:
20 units/μL
CHF 372.00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Quality Segment
form
crystalline powder
usage
sufficient for 50 reactions
feature
dNTPs included: no, hotstart: no
concentration
20 units/μL
technique(s)
RT-PCR: suitable, cDNA synthesis: suitable
color
colorless
input
purified RNA
shipped in
wet ice
storage temp.
−20°C
General description
eAMV reverse Transkriptase ist eine verbesserte Form von Avian Myeloblastose Virus-RT (AMV), die einen komplementären DNA-Strang zu RNA, DNA oder einem RNA:DNA-Hybrid synthetisiert. Diese besonders robuste AMV-RT weist eine höhere Thermostabilität auf als gängige AMV- oder Moloney Murine Leukemia Virus-Reverse-Transkriptase (M-MLV). eAMV-RT ist ein ideales Enzym für die Erzeugung von hochwertiger cDNA von voller Länge aus Gesamt-RNA oder Poly(A)+-RNA, und ist außerdem effizient beim Transkribieren von langen Zielen.
Application
Enhanced Avian Reverse Transcriptase [eAMV-RT] wird für die reverse Transkriptase von gesamt-RNA eingesetzt, um cDNA während der Analyse mittels quantitativer Reverse-Transkriptase-PCR (RT-qPCR) zu synthetisieren.[1][2][3]
Verbesserte aviäre (eAMV) reverse Transkriptase ist die reverse Transkriptase eines hochgradig aufgereinigten, aviären Myeloblastosis-Virus (AMV-RT) und erzielt im Vergleich zur Standard-AMV-RT oder Standard-Moloney-Mausleukämievirus-Reverse Transkriptase (MMLV-RT) eine ausgezeichnete Leistung.
Diese außergewöhnlich robuste AMV-RT besitzt eine verbesserte Fähigkeit zur Detektion von Nachrichten niedriger Abundanz, zur Transkription bei erhöhten Temperaturen (bis zu 65 °C) durch schwierige Sekundärstrukturen hindurch und zur Transkription von mRNA-Templates bis zu 14,1 kb.
Verbesserte aviäre Umkehrtranskriptase (eAMV RT) wird zur Transkription von RNA in DNA verwendet und ermöglicht eine effiziente, durch mRNA-Templates betriebene Synthese von cDNA. Das ist der Fähigkeit dieser verbesserten AMV-RT zuzuschreiben, große mRNA-Templates zu transkribieren, durch schwierige Sekundärstrukturen hindurch zu transkribieren und mRNA niedriger Abundanz durch RT-PCR zu detektieren.
Biochem/physiol Actions
Reverse Transkriptase katalysiert die RNA-Template-Umsetzung von dNTP in Komplementär-DNA durch die Bildung von Phosphodiesterbindungen.
Features and Benefits
  • Größere Sensitivität gegenüber geringen Mengen mRNA
  • Unübertroffene Transkription durch schwierige Sekundärstrukturen bei erhöhten Temperaturen (bis zu 65 °C)
  • Effiziente Erzeugung von cDNA in voller Länge – bis zu 14,1 kb
  • Erzeugt Erststrang-cDNA, die für die PCR-Amplifikation bereit ist.
Packaging
Wird mit einem Fläschchen 10×-Reaktionspuffer bereitgestellt.
Other Notes
Eine Einheit setzt in 10 Minuten ein Nanomol TMP in TCA-ausfällbares Material unter Verwendung von Polyadenylsäure als Template und Oligo(dT)12-18 als Primer um.
Legal Information
Mit dem Kauf dieses Produkts erhalten Sie eine eingeschränkte Lizenz zur Verwendung in Polymerase-Kettenreaktions(PCR)-Verfahren nur zu Forschungszwecken und in Verbindung mit einem Wärmezylinder, dessen Verwendung bei der automatisierten Durchführung des PCR-Prozesses durch eine im Voraus zu entrichtende Lizenzgebühr abgedeckt ist, d. h. entweder durch eine Zahlung an Applied Biosystems oder durch den Kauf, und einen autorisierten Wärmezylinder.
eAMV is a trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
10109118001M1302STR1
technique(s)
RT-PCR: suitable, cDNA synthesis: suitable
technique(s)
RT-PCR: suitable, RT-qPCR: suitable
technique(s)
RT-PCR: suitable
technique(s)
RT-PCR: suitable, cDNA synthesis: suitable
concentration
20 units/μL
concentration
-
concentration
200 units/μL
concentration
-
form
crystalline powder
form
solution
form
liquid
form
-
shipped in
wet ice
shipped in
-
shipped in
wet ice
shipped in
dry ice
storage temp.
−20°C
storage temp.
-
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
Quality Level
200
Quality Level
-
Quality Level
200
Quality Level
200
Lagerklasse
10 - Combustible liquids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)