Fortfahren mit
M1302
Reverse M-MLV-Transkriptase
Moloney Murine Leukemia Virus enzyme & buffer for cDNA synthesis
Synonym(e):
Reverse Moloney-Mausleukämievirus-Transkriptase
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Größe/SKUVerfügbarkeitPreis
40000 units
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
CHF 400.00
Über diesen Artikel
CAS-Nummer:
UNSPSC Code:
12352202
NACRES:
NA.55
MDL number:
Biological source:
Porcine intestinal mucosa
Recombinant:
expressed in E. coli
Concentration:
200 units/μL
CHF 400.00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
​
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
biological source
Porcine intestinal mucosa
Quality Segment
recombinant
expressed in E. coli
form
liquid
usage
sufficient for 200 reactions
feature
dNTPs included: no, hotstart: no
concentration
200 units/μL
technique(s)
RT-PCR: suitable, whole genome amplification: suitable
color
colorless
input
purified RNA
shipped in
wet ice
storage temp.
−20°C
General description
Reverses Moloney-Mausleukämievirus(M-MLV)-Transkriptase-Enzym wird aus E. coli isoliert, die einen Teil des pol-Gens von M-MLV auf Plasmid exprimieren. MoMLV RT besteht aus 671 Aminosäureresten. Sie ist eine DNA-Polymerase, die Einzelstrang-RNA, -DNA oder einen -RNA-DNA-Hybrid (mit einem Primer) zur Synthese eines komplementären DNA-Strangs nutzt.
Application
Reverse M-MLV-Transkriptase wird wie folgt verwendet:
  • zur Erstellung von cDNA-Bibliotheken oder zur Erststrang-cDNA-Synthese
  • zur Verwendung in einem zweistufigen RT-PCR-Assay
  • Bei der quantitativen Echtzeit-Polymerase-Kettenreaktion (RT-qPCR)
  • Bei der reversen Transkription
Features and Benefits
  • Thermostabile reverse Transkriptase, die bei 37 °C aktiv ist.
  • Kann zur Erzeugung einer Erststrang-cDNA von bis zu 7 kb verwendet werden.
Packaging
Wird in 10× reversem M-MLV-Transkriptasepuffer mit DTT geliefert.
Preparation Note
Das Enzym wird aus Escherichia coli aufgereinigt und exprimiert das pol-Gen von M-MLV auf einem Plasmid.
Other Notes
Eine Einheit bindet in 10 Min. bei 37 °C unter Verwendung von Poly(A):Oligo-dT als Template:Primer 1 nmol TPP in saures Ausfällungsmaterial ein.
Legal Information
Mit dem Kauf dieses Produkts erhalten Sie eine eingeschränkte Lizenz zur Verwendung in Polymerase-Kettenreaktion(PCR)-Verfahren nur zu Forschungszwecken und in Verbindung mit einem Wärmezylinder, dessen Verwendung bei der automatisierten Durchführung des PCR-Prozesses durch eine im Voraus zu entrichtende Lizenzgebühr abgedeckt ist, d. h. entweder durch eine Zahlung an Applied Biosystems oder durch den Kauf, und einen autorisierten Wärmezylinder.
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
HTRTA4464TRANSRTRO
description
Moloney Murine Leukemia Virus enzyme & buffer for cDNA synthesis
description
Thermostable Moloney Murine Leukemia Virus enzyme & buffer for cDNA synthesis
description
For reverse transcription at higher temperatures & rare mRNAs
description
-
technique(s)
whole genome amplification: suitable, RT-PCR: suitable
technique(s)
-
technique(s)
RT-PCR: suitable, whole genome amplification: suitable, cDNA synthesis: suitable
technique(s)
whole genome amplification: suitable, RT-PCR: suitable, RT-qPCR: suitable
biological source
Porcine intestinal mucosa
biological source
-
biological source
-
biological source
-
concentration
200 units/μL
concentration
-
concentration
20 units/μL
concentration
-
recombinant
expressed in E. coli
recombinant
-
recombinant
-
recombinant
expressed in E. coli
form
liquid
form
liquid
form
crystalline powder
form
liquid
shipped in
wet ice
shipped in
dry ice
shipped in
wet ice
shipped in
-
Piktogramme
Health hazard
Signalwort
Danger
Gefahrencodes
Sicherheitshinweise
Hazard Classifications
Resp. Sens. 1
Lagerklasse
12 - Non Combustible Liquids
Was ist los?
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
PSA (Persönliche Schutzausrüstung)
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)