Größe auswählen
| Packungsgröße | SKU | Verfügbarkeit | Preis |
|---|---|---|---|
| 1 kit | Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen | CHF 375.00 |
Über diesen Artikel
Quality Level
usage
sufficient for 50 reactions, kit sufficient for 50 reactions
feature
dNTPs included, hotstart: no
technique(s)
RT-PCR: suitable, cDNA synthesis: suitable
color
colorless
input
purified RNA
shipped in
dry ice
storage temp.
−20°C
General description
Application
Other Notes
Legal Information
1 of 1
Dieser Artikel | |||
|---|---|---|---|
| technique(s) RT-PCR: suitable, cDNA synthesis: suitable | technique(s) RT-PCR: suitable, cDNA synthesis: suitable | technique(s) RT-PCR: suitable, cDNA synthesis: suitable | technique(s) - |
| Quality Level 200 | Quality Level 200 | Quality Level 200 | Quality Level 200 |
| feature dNTPs included, hotstart: no | feature dNTPs included: no, hotstart: no | feature dNTPs included, hotstart | feature - |
| storage temp. −20°C | storage temp. −20°C | storage temp. −20°C | storage temp. 20-25°C |
| usage sufficient for 50 reactions, kit sufficient for 50 reactions | usage sufficient for 50 reactions | usage sufficient for 100 reactions | usage sufficient for 50 reactions |
| input purified RNA | input purified RNA | input purified RNA | input - |
Nur Kit-Komponenten
- Enhanced Avian Reverse Transcriptase 1000 U
Lagerklasse
10 - Combustible liquids
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
ED ENV 1
wgk
WGK 3
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?
Protokolle
The 3’/5’ integrity assay identifies RNA degradation, crucial for large sample sets or less detectable degradation.
Artikel
Challenges in gene expression analysis include mRNA stability, temporal transcription patterns, and mRNA-protein correlation, impacting accuracy.
Verwandter Inhalt
La réaction en chaîne par polymérase (PCR pour "Polymerase Chain Reaction") est une technique d'amplification des molécules d'acide nucléique qui est couramment employée dans de nombreuses applications, incluant la RT-PCR, la PCR à démarrage à chaud, la PCR en point final, et bien d'autres.
La PCR (reazione a catena della polimerasi) è una tecnica che consente di amplificare le molecole di acido nucleico comunemente usata in molte applicazioni fra cui RT-PCR, hot start PCR, end point PCR ed altre.
In der RT-qPCR oder quantitativen PCR mit reverser Transkription werden die Effekte der reversen Transkription und der quantitativen PCR oder Echtzeit-PCR für die Amplifikation und den Nachweis spezifischer Ziele kombiniert. Die RT-qPCR wird in vielen Anwendungen eingesetzt, darunter die Quantifizierung der Genexpressionsniveaus, die Validierung der RNA-Interferenz (RNAi) und der Nachweis von Krankheitserregern wie Viren.
Global Trade Item Number
| SKU | GTIN |
|---|---|
| STR1-1KT | 04061835574988 |
![Enhanced Avian Reverse Transcriptase [eAMV™ RT] For reverse transcription at higher temperatures & rare mRNAs](/deepweb/assets/sigmaaldrich/product/images/496/245/af9bcef6-1474-494b-8fba-32ca0fd56c42/640/af9bcef6-1474-494b-8fba-32ca0fd56c42.jpg)