Fortfahren mit
A3221
Jodacetamid
Single use vial of 56 mg
Iodoacetamide
1 of 2 reviewers received a sample product or took part in a promotion
Synonym(e):
IAA
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Ihnen/SKUVerfügbarkeitPreis
10 vials
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
CHF 206.00
Über diesen Artikel
Lineare Formel:
ICH2CONH2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
184.96
UNSPSC Code:
12352111
NACRES:
NA.56
PubChem Substance ID:
EC Number:
205-630-1
Beilstein/REAXYS Number:
1739080
MDL number:
CHF 206.00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Großbestellung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
biological source
synthetic (organic)
Quality Segment
assay
≥99% (HPLC)
form
powder
packaging
vial of 56 mg (Single use)
storage condition
(Tightly closed. Dry. Keep in a well-ventilated place. Keep locked up or in an area accessible
only to qualified or authorized persons.)
color
white to off-white
mp
92-95 °C (lit.)
solubility
H2O: soluble 50 mg/mL, clear, colorless to faintly yellow
suitability
suitable for LC-MS
application(s)
microbiology
storage temp.
2-8°C
SMILES string
NC(=O)CI
InChI
1S/C2H4INO/c3-1-2(4)5/h1H2,(H2,4,5)
InChI key
PGLTVOMIXTUURA-UHFFFAOYSA-N
General description
2-Iodacetamid ist ein Thiol-Alkylierungsmittel, das häufig beim Peptid-Mapping in der biochemischen Forschung, in Zellkulturstudien und in der Proteomik-Forschung eingesetzt wird. Es wirkt ähnlich wie Iodacetat, indem es in erster Linie kovalent an die Thiolgruppe von Cystein in Proteinen bindet und so die Bildung von Disulfidbindungen verhindert. Dieses Attribut ist für verschiedene Anwendungen von entscheidender Bedeutung, zum Beispiel bei der 2-D-Proteinelektrophorese zur Reduzierung von Streifen („Streaks“) und zur Verbesserung der Auflösung, als Inhibitor von Deubiquitinase-Enzymen (DUBs) und als Peptidase-Inhibitor. Es wird häufig bei der Probenvorbereitung für die De-novo-Peptid-Sequenzierung mit Protein-Massenspektrometrie eingesetzt.
Es geht spezifische Wechselwirkungen mit Cystein- und Histidin-Resten in Proteinen ein, was sich auf Enzyme wie Ribonuklease auswirkt. Ungeachtet der eher langsamen Reaktion mit Histidin sind seine hemmenden Eigenschaften für die Erforschung von Proteasen, wie z. B. Cysteinproteasen, wichtig. Iodacetamid ist für seine Irreversibilität bei der Hemmung von Enzymen und seine Fähigkeit zur Bildung stabiler Proteinderivate bekannt, was es für die Untersuchung von Proteinstrukturen, Proteinverhalten und Enzymhemmung wertvoll macht.
Application
Anwendungsgebiete von Iodacetamid:
  • Zur Verhinderung einer enzymatischen Disulfidreduktion in Proteinproben[1]
  • Zur wirksamen Hemmung der Glycerinaldehyd-3-phosphat-Dehydrogenase zur Blockierung der ATP-Produktion in der zellbiologischen Forschung[1]
Biochem/physiol Actions
Iodacetamid dient als Alkylierungsreagens für Cysteinreste bei der Peptidsequenzierung. Es ist ein irreversibler Inhibitor von Enzymen mit Cystein im aktiven Zentrum. Mit Histidinresten reagiert es sehr viel langsamer, aber diese Aktivität ist für die Hemmung der Ribonuklease verantwortlich.
Features and Benefits
Hochwertige Verbindung, geeignet für zahlreiche Forschungsanwendungen
Packaging
Abgefüllt in versiegelten Ampullen
Other Notes
Füllen Sie bitte dieses Formular aus, um weitere Informationen zu unserem Sortiment an Biochemikalien zu erhalten.
Legal Information
In Partnerschaft mit Proteome Systems entwickelte Technologie
Proteome Systems is a trademark of Proteome Systems Ltd
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
I5161407710I1149
Jodacetamid
SAFC
I5161
Jodacetamid
assay
≥99% (HPLC)
assay
≥99% (NMR)
assay
≥99% (HPLC)
assay
≥99% (NMR)
biological source
synthetic (organic)
biological source
synthetic
biological source
-
biological source
synthetic (organic)
Quality Level
200
Quality Level
400
Quality Level
200
Quality Level
300
form
powder
form
powder
form
crystalline solid
form
powder
solubility
H2O: soluble 50 mg/mL, clear, colorless to faintly yellow
solubility
H2O: 0.5 M, clear, colorless
solubility
methanol: 1:20, DMF: soluble, ethanol: soluble, water: soluble
solubility
H2O: 0.5 M, clear, colorless
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
2-8°C
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Jodacetamid
pictograms
Skull and crossbonesHealth hazard
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Chronic 4 - Resp. Sens. 1 - Skin Sens. 1
Lagerklasse
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P2 (EN 143) respirator cartridges
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Questions
1–3 of 3 Questions  
  1. How can I determine the shelf life / expiration / retest date of this product?
    1 answer
    1. If this product has an expiration or retest date, it will be shown on the Certificate of Analysis (COA, CofA). If there is no retest or expiration date listed on the product's COA, we do not have suitable stability data to determine a shelf life. For these products, the only date on the COA will be the release date; a retest, expiration, or use-by-date will not be displayed.
      For all products, we recommend handling per defined conditions as printed in our product literature and website product descriptions. We recommend that products should be routinely inspected by customers to ensure they perform as expected.
      For products without retest or expiration dates, our standard warranty of 1 year from the date of shipment is applicable.
      For more information, please refer to the Product Dating Information document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/418/501/product-dating-information-06-25-mk.pdf
      Helpful?
  2. How is shipping temperature determined? And how is it related to the product storage temperature?
    1 answer
    1. Products may be shipped at a different temperature than the recommended long-term storage temperature. If the product quality is sensitive to short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped on wet or dry-ice. If the product quality is NOT affected by short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped at ambient temperature. As shipping routes are configured for minimum transit times, shipping at ambient temperature helps control shipping costs for our customers. For more information, please refer to the Storage and Transport Conditions document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/316/622/storage-transport-conditions-mk.pdf
      Helpful?
  3. what's the solubility in pure ethanol? Do you offer smaller aliquots?
    1 answer
    1. This product is currently only offered in the 56 mg pack size. The solubility is tested in acetone at 50 mg/mL and it is also listed as being soluble in water at 50 mg/mL. According to a literature review, it should also be soluble in ethanol, but a concentration is not stated so experimentation will be necessary to determine the optimal solubility parameters.
      Helpful?
Reviews
Active Filters
  1. Cambridge
    • Review 1
    • Votes 0
    5 out of 5 stars.
    Does exactly as needed
    Used to alkylate protein after reducing, prior to a trypsin digestion. Very easy to reconstitute, 1 vial covers many samples (I use at 15mM, reconstitute to 1.5M, the volume I use covers 200 samples). Works very quickly, 15 mins in the dark at room temp. Always shows as having worked in results.
    Helpful?
  2. 1 Ratings-only review