Fortfahren mit
A2263
α-Amanitin
From Amanita phalloides, ≥85% (HPLC), RNA polymerase II and III inhibitor, powder
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
PackungsgrößeSKUVerfügbarkeitPreis
1 mg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
CHF 375.00
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C39H54N10O14S
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
918.97
UNSPSC Code:
12352202
NACRES:
NA.32
PubChem Substance ID:
EC Number:
245-432-2
MDL number:
Beilstein/REAXYS Number:
1071138
Assay:
≥85% (HPLC)
Form:
powder
CHF 375.00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Großbestellung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Produktname
α-Amanitin, from Amanita phalloides, ≥85% (HPLC), powder
biological source
Amanita phalloides
Quality Segment
assay
≥85% (HPLC)
form
powder
mol wt
918.97  g/mol
color
white to light yellow
mp
254-255 °C (lit.)
solubility
H2O: 1.0 mg/mL
ε (extinction coefficient)
13,500 at 310 nm in H2O at 1 M
storage temp.
−20°C
SMILES string
CCC(C)C1NC(=O)CNC(=O)C2Cc3c([nH]c4cc(O)ccc34)S(=O)CC(NC(=O)CNC1=O)C(=O)NC(CC(N)=O)C(=O)N5CC(O)CC5C(=O)NC(C(C)C(O)CO)C(=O)N2
InChI
1S/C39H54N10O14S/c1-4-16(2)31-36(60)42-11-29(55)43-25-15-64(63)38-21(20-6-5-18(51)7-22(20)46-38)9-23(33(57)41-12-30(56)47-31)44-37(61)32(17(3)27(53)14-50)48-35(59)26-8-19(52)13-49(26)39(62)24(10-28(40)54)45-34(25)58/h5-7,16-17,19,23-27,31-32,46,50-53H,4,8-15H2,1-3H3,(H2,40,54)(H,41,57)(H,42,60)(H,43,55)(H,44,61)(H,45,58)(H,47,56)(H,48,59)
InChI key
CIORWBWIBBPXCG-UHFFFAOYSA-N
Application
α- Amanitin wurde für folgende Anwendungen eingesetzt:
  • Induktion des Transkriptionsarrests in NT2-Zellen vor dem Immunfluoreszenz-Assay
  • Induktion von Nephrotoxizität in Nierengewebe von Mäusen
  • Induktion und Analyse von Genotoxizität in Knochenmarkzellen von Mäusen mithilfe von Tests auf die Lebensfähigkeit der Zellen, Comet-Assays und Chromosomenaberrationstests
Biochem/physiol Actions
Der Hauptbestandteil des Gifts des Pilzes Amanita phalloides hemmt die eukaryotische RNA-Polymerase II und III, aber es hemmt nicht die RNA-Polymerase I oder die bakterielle RNA-Polymerase. Es hemmt die Proteinsynthese der Säugetiere.
Es hemmt die eukaryotische RNA-Polymerase II und III; aber es hemmt nicht die RNA-Polymerase I oder die bakterielle RNA-Polymerase; es hemmt die Proteinsynthese der Säugetiere.
Preparation Note
Wässrige Stammlösung (1 mg/ml) gefroren bei -20 °C aufbewahren. Sie wird durch wiederholte Gefrier-/Auftauzyklen nicht abgebaut. Unmittelbar vor Gebrauch mit dem geeigneten Puffer verdünnen. Das Produkt wird durch konzentrierte Säure oder Base zerstört.
Disclaimer
Wurden die Proben gefroren im Dunkeln gelagert, konnten mit HPLC nach zwei Jahren mehr als 99 % der Probe nachgewiesen werden.
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
A1304D4288L8511
form
powder
form
powder
form
powder
form
powder
assay
≥85% (HPLC)
assay
≥85% (HPLC)
assay
≥85% (HPLC)
assay
≥85% (HPLC)
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
mol wt
918.97  g/mol
mol wt
-
mol wt
-
mol wt
-
solubility
H2O: 1.0 mg/mL
solubility
-
solubility
water: 50 mg/mL, clear, colorless to faintly yellow
solubility
H2O: 50 mg/mL
pictograms
Skull and crossbonesHealth hazard
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Acute Tox. 1 Oral - STOT RE 2
target_organs
Kidney,Blood,Liver,Gastrointestinal tract,Respiratory Tract,Central nervous system
Lagerklasse
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
ppe
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P2 (EN 143) respirator cartridges
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Global Trade Item Number
SKUGTIN
A2263-100MG04061833228029
A2263-1MG04061833349946
Questions
  1. Can we use this product (alpha amanitin: A2263) to block RNA PII for yeast cell (S. cerevisiae)?
    1 answer
    1. Yes, yeasts are eukaryotic organisms. α-Amanitin inhibits eukaryotic RNA polymerase II and III, but does not inhibit RNA polymerase I or bacterial RNA polymerase.