Größe auswählen
| Ihnen/SKU | Verfügbarkeit | Preis |
|---|---|---|
1 mg | Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen | CHF 165.00 |
5 mg | Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen | CHF 1’150.00 |
25 mg | Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen | CHF 4’290.00 |
Über diesen Artikel
CHF 165.00
Produktname
Adenosin 3′-Phosphat 5′-Phosphosulfat Lithiumsalz Hydrat, ≥60%
form
powder
Quality Segment
concentration
≥60%
shipped in
dry ice
storage temp.
−70°C
SMILES string
[Li+].[Li+].[Li+].[Li+].[P](=O)([O-])([O-])O[C@@H]1[C@H](O[C@H]([C@@H]1O)[n]2c3ncnc(c3nc2)N)CO[P](=O)([O-])O[S](=O)(=O)[O-].O
InChI
1S/C10H15N5O13P2S.4Li.H2O/c11-8-5-9(13-2-12-8)15(3-14-5)10-6(16)7(27-29(17,18)19)4(26-10)1-25-30(20,21)28-31(22,23)24;;;;;/h2-4,6-7,10,16H,1H2,(H,20,21)(H2,11,12,13)(H2,17,18,19)(H,22,23,24);;;;;1H2/q;4*+1;/p-4/t4-,6-,7-,10-;;;;;/m1...../s1
InChI key
UGODCLHJOJPPHP-AZGWGOJFSA-J
Application
Analysis Note
Disclaimer
1 of 1
Dieser Artikel | |||
|---|---|---|---|
| concentration ≥60% | concentration - | concentration - | concentration - |
| form powder | form powder | form powder or crystals | form powder |
| storage temp. −70°C | storage temp. −20°C | storage temp. −20°C | storage temp. −20°C |
| shipped in dry ice | shipped in - | shipped in - | shipped in - |
| Quality Level 200 | Quality Level 200 | Quality Level 100 | Quality Level 200 |
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?