Fortfahren mit
A5638
Adenosine 2′,5′-diphosphate sodium salt
≥95%, powder
Synonym(e):
2′-Phosphoadenosine 5′-phosphate sodium salt
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Ihnen/SKUVerfügbarkeitPreis
5 mg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
CHF 142.00
25 mg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
CHF 443.00
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C10H15N5O10P2 · xNa+
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
427.20 (free acid basis)
MDL number:
UNSPSC Code:
41106305
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.51
Assay:
≥95%
Form:
powder
Solubility:
water: 50 mg/mL, clear, colorless to faintly yellow
Storage temp.:
−20°C
CHF 142.00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Produktname
Adenosine 2′,5′-diphosphate sodium salt, ≥95%
Quality Segment
assay
≥95%
form
powder
solubility
water: 50 mg/mL, clear, colorless to faintly yellow
storage temp.
−20°C
SMILES string
Nc1ncnc2n(cnc12)[C@@H]3O[C@H](COP(O)(O)=O)[C@@H](O)[C@H]3OP(O)(O)=O
InChI
1S/C10H15N5O10P2.Na/c11-8-5-9(13-2-12-8)15(3-14-5)10-7(25-27(20,21)22)6(16)4(24-10)1-23-26(17,18)19;/h2-4,6-7,10,16H,1H2,(H2,11,12,13)(H2,17,18,19)(H2,20,21,22);
InChI key
OHPUPSOOFQPMRP-UHFFFAOYSA-N
Application
Adenosine 2′,5′-diphosphate may be used to study the mechanisms and activities of these components. Adenosine 2′,5′-diphosphate may be used to prepare adenosine 2′,5′-diphosphate agarose for affinity chromatography purification of enzymes such as NADPH-cytochrome P450 reductase and glutathione reductase.
Biochem/physiol Actions
Adenosine 2′,5′-diphosphate (A2P5P) is a competitive antagonist of the P2Y1 receptor and a non-selective antagonist of the platelet P2X1 ion channel.[1] A2P5P prevents ADP-induced platelet aggregation and deformation but it does not affect ADP-induced inhibition of adenylyl cyclase.
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
A9376A6904A5763
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
assay
≥95%
assay
≥93%
assay
90-95%
assay
≥96%
form
powder
form
powder
form
solid
form
powder
solubility
water: 50 mg/mL, clear, colorless to faintly yellow
solubility
water: 50 mg/mL, clear, colorless
solubility
-
solubility
water: 25 mg/mL, clear, colorless to very faintly yellow
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)