Fortfahren mit
A165
Rp-Adenosine 3′,5′-cyclic monophosphorothioate triethylammonium salt
≥98% (HPLC), cAMP antagonist, powder
Synonym(e):
Rp-Cyclic 3′,5′-hydrogen phosphorothioate adenosine triethylammonium salt, Rp-cAMPS triethylammonium salt
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
PackungsgrößeSKUVerfügbarkeitPreis
1 mg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
CHF 177.00
5 mg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
CHF 731.00
10 mg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
CHF 1’380.00
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C10H11N5O5PS · C6H16N
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
446.46
UNSPSC Code:
41106305
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.77
MDL number:
Assay:
≥98% (HPLC)
Form:
powder
Storage condition:
desiccated
CHF 177.00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Großbestellung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Produktname
Rp-Adenosine 3′,5′-cyclic monophosphorothioate triethylammonium salt, powder, ≥98% (HPLC)
Quality Segment
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
storage condition
desiccated
color
white to beige
solubility
H2O: 10 mg/mL
λmax
258 nm
storage temp.
−20°C
SMILES string
CCN(CC)CC.Nc1ncnc2n(cnc12)[C@@H]3O[C@@H]4COP(O)(=S)O[C@H]4[C@H]3O
InChI
1S/C10H12N5O5PS.C6H15N/c11-8-5-9(13-2-12-8)15(3-14-5)10-6(16)7-4(19-10)1-18-21(17,22)20-7;1-4-7(5-2)6-3/h2-4,6-7,10,16H,1H2,(H,17,22)(H2,11,12,13);4-6H2,1-3H3/t4-,6-,7-,10-,21?;/m1./s1
InChI key
OXIPZMKSNMRTIV-NVGWRVNNSA-N
Application
Rp-Adenosine 3′,5′-cyclic monophosphorothioate triethylammonium salt has been used as an antagonist of cAMP to block the cAMP-PKA signal pathway.
Biochem/physiol Actions
Rp-Adenosine 3′,5′-cyclic monophosphorothioate triethylammonium salt is capable of inhibiting protein kinase A (PKA).
Rp-Diastereomer of adenosine-3′,5′-cyclic monophosphothioate. Specific membrane-permeable inhibitor of activation by cAMP of cAMP-dependent protein kinase I and II; resistant toward cyclic nucleotide phosphodiesterases; blocks cAMP-mediated effects in numerous systems.
Features and Benefits
This compound is a featured product for Cyclic Nucleotide research. Click here to discover more featured Cyclic Nucleotide products. Learn more about bioactive small molecules for other areas of research at sigma.com/discover-bsm.
Disclaimer
Extremely hygroscopic. Store desiccated.
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
A166B6684A6885
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98.0% (HPLC)
form
powder
form
solid
form
powder
form
powder
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
200
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage condition
desiccated
storage condition
-
storage condition
-
storage condition
-
solubility
H2O: 10 mg/mL
solubility
H2O: soluble
solubility
H2O: 15 mg/mL at ≤60 °C
solubility
H2O: 10 mg/mL
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Artikel
Cyclic nucleotides like cAMP modulate cell function via PKA activation and ion channels.
Global Trade Item Number
SKUGTIN
A165-1MG04061833342626
A165-10MG04061832895598
A165-5MG04061832895604