Fortfahren mit
B6684
Rp-8-Bromo-β-phenyl-1,N2-ethenoguanosine 3′,5′-cyclic monophosphorothioate sodium salt
≥98% (HPLC), powder
Synonym(e):
Rp-β-Phenyl-1,N2-etheno-8-bromoguanosine 3′,5′-cyclic monophosphorothioate sodium salt, Rp-8-Br-PET-cGMPS
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Ihnen/SKUVerfügbarkeitPreis
1 mg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
CHF 301.00
CHF 255.85
5 mg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
CHF 1’140.00
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C18H14BrN5NaO6PS
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
562.27
UNSPSC Code:
41106305
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.77
Assay:
≥98% (HPLC)
Form:
powder
CHF 255.85
ListenpreisCHF 301.00Sparen Sie 15%
Aktion nur im Web
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Sonderanfertigung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Quality Segment
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
potency
30 nM Ki
color
white to beige
mp
240-300 °C (lit.)
solubility
H2O: 15 mg/mL at ≤60 °C
storage temp.
−20°C
SMILES string
O.[Na+].O[C@@H]1[C@@H]2O[P@]([O-])(=S)OC[C@H]2O[C@H]1n3c(Br)nc4C(=O)n5cc(nc5Nc34)-c6ccccc6
InChI
1S/C18H15BrN5O6PS.Na/c19-17-21-11-14(24(17)16-12(25)13-10(29-16)7-28-31(27,32)30-13)22-18-20-9(6-23(18)15(11)26)8-4-2-1-3-5-8;/h1-6,10,12-13,16,25H,7H2,(H,20,22)(H,27,32);/q;+1/p-1/t10-,12-,13-,16-,31-;/m1./s1
InChI key
SVMPQLHYWRTQCX-DBHVCDLJSA-M
Biochem/physiol Actions
Rp-8-Br-PET-cGMPS is a metabolically stable, competitive inhibitor of both PKG I (K= 30 nM) and PKG II. Blocks cGMP-gated retinal type ion channels (IC50 = 25 micromoles).
Rp-8-Br-PET-cGMPS is metabolically stable, competitive inhibitor of cGMP-dependent protein kinase G. Inhibits both PKG I (K= 30 nM) and PKG II and blocks cGMP-gated retinal type ion channels (IC50 = 25 micromoles).
Features and Benefits
This compound is featured on the PKA & PKG page of the Handbook of Receptor Classification and Signal Transduction. To browse other handbook pages, click here.
Legal Information
U.S. Patent 5,625,056, DE Patent 4,217,679.
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
SML1614A165C240
form
powder
form
lyophilized solid
form
powder
form
solid
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
solubility
H2O: 15 mg/mL at ≤60 °C
solubility
-
solubility
H2O: 10 mg/mL
solubility
H2O: 5 mg/mL
color
white to beige
color
white to beige
color
white to beige
color
white
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)