Fortfahren mit
A6885
Cyclisches Adenosin-3′,5′-monophosphat Natriumsalz Monohydrat
≥98.0% (HPLC), cyclic-AMP-dependent protein kinase (PKA) activator, powder
Synonym(e):
3′,5′′-Cyclisches AMP Natriumsalz, cAMP-Na
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Ihnen/SKUVerfügbarkeitPreis
25 mg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
CHF 73.90
100 mg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
CHF 182.00
500 mg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
CHF 227.00
1 g
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
CHF 371.00
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C10H11N5NaO6P · H2O
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
369.20
UNSPSC Code:
41106305
eCl@ss:
32160414
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.77
Beilstein/REAXYS Number:
54612
MDL number:
Assay:
≥98.0% (HPLC)
Form:
powder
CHF 73.90
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Großbestellung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Produktname
Cyclisches Adenosin-3′,5′-monophosphat Natriumsalz Monohydrat, ≥98.0% (HPLC), powder
Quality Segment
assay
≥98.0% (HPLC)
form
powder
color
white
solubility
H2O: 10 mg/mL
storage temp.
−20°C
SMILES string
[Na+].Nc1ncnc2n(cnc12)[C@@H]3O[C@@H]4COP([O-])(=O)O[C@H]4[C@H]3O
InChI
1S/C10H12N5O6P.Na/c11-8-5-9(13-2-12-8)15(3-14-5)10-6(16)7-4(20-10)1-19-22(17,18)21-7;/h2-4,6-7,10,16H,1H2,(H,17,18)(H2,11,12,13);/q;+1/p-1/t4-,6-,7-,10-;/m1./s1
InChI key
BXJBFCKTIWRKMQ-MCDZGGTQSA-M
Application
Cyclisches Adenosin-3′,5′-monophosphat (cAMP) ist ein Aktivator der cyclischen AMP-abhängigen Proteinkinase A (PKA). Der cAMP/PKA-Signalweg hemmt nachweislich die Zellproliferation, bewirkt Differenzierung und führt zur Apoptose. Exogenes cAMP spielt eine Rolle in der spontanen Aktivität und Kontraktion des Herzmuskels.
Biochem/physiol Actions
Ein natürlich vorkommender Aktivator der cAMP-abhängigen Proteinkinase A (PKA).
Ein natürlich vorkommender Aktivator der cAMP-abhängigen Proteinkinase A (PKA). cAMP ist ein bedeutender second messenger, der in vielen Signalwegen mit neurotransmitter- und hormoninduzierter Rezeptorstimulation verknüpft ist. Es wurde nachgewiesen, dass der cAMP/PKA Signalweg die Zellproliferation inhibiert, die Zelldifferenzierung induziert und die Apoptose einleitet.
Features and Benefits
Diese Verbindung ist im „Handbook of Receptor Classification and Signal Transduction“ auf den Seiten Phosphodiesterases und PKA & PKG aufgeführt. Um andere Seiten dieses Handbuchs anzuzeigen, klicken Sie bitte hier.
Dieser Wirkstoff ist ein wichtiges Produkt für die Erforschung zyklischer Nukleotide. Klicken Sie bitte hier, um weitere zyklische Nukleotidprodukte zu entdecken. Weitere Informationen über bioaktive kleine Moleküle für andere Forschungsbereiche finden Sie hier: sigma.com/discover-bsm.
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
A9501A9376SML1231
form
powder
form
powder
form
powder
form
powder
assay
≥98.0% (HPLC)
assay
≥98.5% (HPLC)
assay
≥93%
assay
≥98% (HPLC)
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
100
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
solubility
H2O: 10 mg/mL
solubility
H2O: 10 mg/mL, clear, colorless (pH of aqueous solution is approx. 3.0. The sodium salt (A6885) is about 20× more soluble.)
solubility
water: 50 mg/mL, clear, colorless
solubility
-
color
white
color
white
color
-
color
white to beige
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 2
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Questions
  1. Is this product sterile? Can be used in cell culture?
    1 answer
    1. This product is not sterile. Stock solutions may be filter sterilized. This material has not been tested for suitability in cell culture. However, this product has been used successfully in cell culture by other researchers. See the link below to review one such example:
      https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC2941681/