If this product has an expiration or retest date, it will be shown on the Certificate of Analysis (COA, CofA). If there is no retest or expiration date listed on the product's COA, we do not have suitable stability data to determine a shelf life. For these products, the only date on the COA will be the release date; a retest, expiration, or use-by-date will not be displayed.
For all products, we recommend handling per defined conditions as printed in our product literature and website product descriptions. We recommend that products should be routinely inspected by customers to ensure they perform as expected.
For products without retest or expiration dates, our standard warranty of 1 year from the date of shipment is applicable.
For more information, please refer to the Product Dating Information document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/418/501/product-dating-information-06-25-mk.pdf
Fortfahren mit
Größe auswählen
| Packungsgröße | SKU | Verfügbarkeit | Preis |
|---|---|---|---|
| 100 g | Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen | CHF 124.00 | |
| 500 g | Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen | CHF 421.00 |
Über diesen Artikel
Quality Segment
assay
≥97% (titration)
form
crystals
bp
100 °C (lit.)
mp
185 °C (dec.) (lit.)
density
1 g/mL at 25 °C (lit.)
application(s)
diagnostic assay manufacturing
SMILES string
N.N.N.OC(=O)CC(O)(CC(O)=O)C(O)=O
InChI
1S/C6H8O7.3H3N/c7-3(8)1-6(13,5(11)12)2-4(9)10;;;/h13H,1-2H2,(H,7,8)(H,9,10)(H,11,12);3*1H3
InChI key
YWYZEGXAUVWDED-UHFFFAOYSA-N
Application
- Preparation of One-Emission Nitrogen-Fluorine-Doped Carbon Quantum Dots and Their Applications in Environmental Water Samples and Living Cells for ClO(-) Detection and Imaging.: Diese Studie veranschaulicht die Rolle von tribasischem Ammoniumcitrat bei der Synthese von Stickstoff-Fluor-dotierten Kohlenstoff-Quantenpunkten. Diese Quantenpunkte werden für den empfindlichen Nachweis und die Bildgebung von Chloritionen in Umweltwasserproben und lebenden Zellen verwendet, was neue Anwendungsmöglichkeiten in der Umweltüberwachung und biomedizinischen Bildgebung eröffnet (Zhang et al., 2023).
- High quantum yield nitrogen and boron co-doped carbon dots for sensing Ag(+), biological imaging and fluorescent inks.: Tribasisches Ammoniumcitrat wird hier verwendet, um den Dotierungsprozess bei der Synthese von Kohlenstoffpunkten mit hoher Quantenausbeute zu erleichtern. Diese Punkte ermöglichen eine Anwendung vom Schwermetallionennachweis in Umweltproben bis hin zu fortschrittlichen Bildgebungsverfahren in biologischen Systemen und zur Herstellung fluoreszierender Farbstoffe (Cheng et al., 2021).
- Optimization of Copper Stain Removal from Marble through the Formation of Cu(II) Complexes in Agar Gels.: In dieser Forschungsarbeit wird tribasisches Ammoniumcitrat in einer neuartigen Methode zur Entfernung von Kupferflecken aus Marmor verwendet. Die Studie untersucht die Chelateigenschaften von tribasischem Ammoniumcitrat zur Bildung stabiler Cu(II)-Komplexe, die eine Konservierungsmethode für historische Artefakte und Gebäude bieten (Sansonetti et al., 2021).
- A facile microwave-assisted synthesis of highly crystalline red carbon dots by adjusting the reaction solvent for white light-emitting diodes.: Tribasisches Ammoniumcitrat ist ein wesentlicher Bestandteil dieser Studie zur Synthese roter Kohlenstoffpunkte unter Mikrowellenbedingungen. Die Punkte werden bei der Entwicklung weißer Leuchtdioden verwendet und zeigen Potenzial für Anwendungen im Bereich Anzeigetechnologien und Beleuchtung (LAN et al., 2020).
1 of 1
Dieser Artikel | |||
|---|---|---|---|
| assay ≥97% (titration) | assay ≥98% | assay 98%, 98.0-103.0% (ACS specification) | assay - |
| Quality Level 200 | Quality Level 200 | Quality Level 200 | Quality Level 200 |
| application(s) diagnostic assay manufacturing | application(s) - | application(s) - | application(s) - |
| form crystals | form - | form solid | form crystals |
| density 1 g/mL at 25 °C (lit.) | density - | density - | density - |
| mp 185 °C (dec.) (lit.) | mp - | mp - | mp >300 °C (lit.) |
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?
Verwandter Inhalt
Global Trade Item Number
| SKU | GTIN |
|---|---|
| A1332-500G | 04061835265145 |
| A1332-100G | 04061833342107 |
-
How can I determine the shelf life / expiration / retest date of this product?
1 answer-
Helpful?
-
-
How is shipping temperature determined? And how is it related to the product storage temperature?
1 answer-
Products may be shipped at a different temperature than the recommended long-term storage temperature. If the product quality is sensitive to short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped on wet or dry-ice. If the product quality is NOT affected by short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped at ambient temperature. As shipping routes are configured for minimum transit times, shipping at ambient temperature helps control shipping costs for our customers. For more information, please refer to the Storage and Transport Conditions document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/316/622/storage-transport-conditions-mk.pdf