Fortfahren mit
71402
Natriumcitrat, dreibasisch Dihydrat
BioUltra, Molecular Biology
Synonym(e):
Citronensäure Trinatriumsalz, Natriumcitrat tribasisch Dihydrat
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Größe/SKUVerfügbarkeitPreis
100 g
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
CHF 35.50
250 g
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
CHF 55.70
1 kg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
CHF 171.00
5 kg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
CHF 789.00
Über diesen Artikel
Lineare Formel:
HOC(COONa)(CH2COONa)2 · 2H2O
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
294.10
UNSPSC Code:
12161700
NACRES:
NA.25
PubChem Substance ID:
EC Number:
200-675-3
Beilstein/REAXYS Number:
6104939
MDL number:
CHF 35.50
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Sonderanfertigung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
grade
Molecular Biology
Quality Segment
product line
BioUltra
form
crystals
technique(s)
precipitation assay: suitable
impurities
DNases, none detected, RNases, none detected, insoluble matter, passes filter test, phosphatases, none detected, proteases, none detected, 11-13% Water (Karl Fischer)
pH
7.5-9.0 (25 °C, 0.1 M in H2O)
(1) 3.138, (2) 4.76, (3) 6.40
mp
>300 °C (lit.)
solubility
H2O: 0.1 M at 20 °C, clear, colorless
anion traces
chloride (Cl-): ≤10 mg/kg, sulfate (SO42-): ≤50 mg/kg
cation traces
Al: ≤5 mg/kg, As: ≤0.1 mg/kg, Ba: ≤5 mg/kg, Bi: ≤5 mg/kg, Ca: ≤10 mg/kg, Cd: ≤5 mg/kg, Co: ≤5 mg/kg, Cr: ≤5 mg/kg, Cu: ≤5 mg/kg, Fe: ≤5 mg/kg, K: ≤100 mg/kg, Li: ≤5 mg/kg, Mg: ≤5 mg/kg, Mn: ≤5 mg/kg, Mo: ≤5 mg/kg, NH4+: ≤10 mg/kg, Ni: ≤5 mg/kg, Pb: ≤5 mg/kg, Zn: ≤5 mg/kg
λ
0.1 M in H2O
UV absorption
λ: 260 nm Amax: 0.02, λ: 280 nm Amax: 0.01
SMILES string
O.O.[Na+].[Na+].[Na+].OC(CC([O-])=O)(CC([O-])=O)C([O-])=O
InChI
1S/C6H8O7.3Na.2H2O/c7-3(8)1-6(13,5(11)12)2-4(9)10;;;;;/h13H,1-2H2,(H,7,8)(H,9,10)(H,11,12);;;;2*1H2/q;3*+1;;/p-3
InChI key
NLJMYIDDQXHKNR-UHFFFAOYSA-K
Application
  • Determination of Mycotoxins in Brown Rice Using QuEChERS Sample Preparation and UHPLC-MS-MS.: Die QuEChERS-Methode verwendet dreibasisches Natriumcitrat-Dihydrat zur Extraktion von Mykotoxinen aus Reis. Diese Forschungsarbeit verbessert die Lebensmittelsicherheit, indem sie eine zuverlässige Methode zum Nachweis schädlicher Mykotoxine in Lebensmitteln aufzeigt (Jettanajit & Nhujak, 2016).
Other Notes
Buffer component in the preparation of total ribosomal RNA from E. coli.
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
56744671406S4641
description
BioUltra, Molecular Biology
description
Molecular Biology Grade
description
purum p.a., ≥99.0% (NT)
description
ACS reagent, ≥99.0%
grade
Molecular Biology
grade
Molecular Biology
grade
purum p.a.
grade
ACS reagent
technique(s)
precipitation assay: suitable
technique(s)
-
technique(s)
-
technique(s)
-
Quality Level
200
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
200
product line
BioUltra
product line
-
product line
-
product line
-
form
crystals
form
crystalline solid
form
crystals
form
-
pH
7.5-9.0 (25 °C, 0.1 M in H2O)
pH
-
pH
7.0-9.0 (25 °C, 50 mg/mL in H2O)
pH
7.0-9.0 (25 °C, 5% in solution)
Still not finding the right product?
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Questions
1–2 of 2 Questions  
  1. How can I determine the shelf life / expiration / retest date of this product?
    1 answer
    1. If this product has an expiration or retest date, it will be shown on the Certificate of Analysis (COA, CofA). If there is no retest or expiration date listed on the product's COA, we do not have suitable stability data to determine a shelf life. For these products, the only date on the COA will be the release date; a retest, expiration, or use-by-date will not be displayed.
      For all products, we recommend handling per defined conditions as printed in our product literature and website product descriptions. We recommend that products should be routinely inspected by customers to ensure they perform as expected.
      For products without retest or expiration dates, our standard warranty of 1 year from the date of shipment is applicable.
      For more information, please refer to the Product Dating Information document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/418/501/product-dating-information-06-25-mk.pdf
      Helpful?
  2. How is shipping temperature determined? And how is it related to the product storage temperature?
    1 answer
    1. Products may be shipped at a different temperature than the recommended long-term storage temperature. If the product quality is sensitive to short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped on wet or dry-ice. If the product quality is NOT affected by short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped at ambient temperature. As shipping routes are configured for minimum transit times, shipping at ambient temperature helps control shipping costs for our customers. For more information, please refer to the Storage and Transport Conditions document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/316/622/storage-transport-conditions-mk.pdf