Fortfahren mit
A0781
Aphidicolin
≥98% (HPLC), DNA polymerase inhibitor, powder
Synonym(e):
APC
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
PackungsgrößeSKUVerfügbarkeitPreis
1 mg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
CHF 232.00
5 mg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
CHF 1’000.00
10 mg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
CHF 1’070.00
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C20H34O4
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
338.48
NACRES:
NA.77
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352200
MDL number:
Beilstein/REAXYS Number:
4689958
Assay:
≥98% (HPLC)
Form:
powder
Quality level:
CHF 232.00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Großbestellung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Produktname
Aphidicolin, ≥98% (HPLC), powder
Quality Level
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
optical activity
[α]27/D +12°, c = 1 in methanol(lit.)
color
white
mp
227-233 °C (lit.)
solubility
ethanol: 1 mg/mL (stable at least a week at 4°C.), DMSO: 10 mg/mL (stable at least six weeks at −20°C.), methanol: 10 mg/mL, H2O: insoluble
antibiotic activity spectrum
neoplastics, viruses
mode of action
DNA synthesis | interferes
storage temp.
2-8°C
SMILES string
[H][C@@]12CC[C@@]3([H])[C@](C)(CO)[C@H](O)CC[C@]3(C)[C@]14CC[C@](O)(CO)[C@]([H])(C2)C4
InChI
1S/C20H34O4/c1-17(11-21)15-4-3-13-9-14-10-19(13,7-8-20(14,24)12-22)18(15,2)6-5-16(17)23/h13-16,21-24H,3-12H2,1-2H3/t13-,14+,15-,16+,17-,18-,19-,20-/m0/s1
InChI key
NOFOAYPPHIUXJR-APNQCZIXSA-N
Gene Information
Biochem/physiol Actions
Aphidicolin ist ein Antibiotikum, ein stark antiviraler und antimitotischer Wirkstoff sowie ein DNA-Polymerase-Inhibitor.
Features and Benefits
Diese Verbindung ist ein wichtiges Produkt für die Forschung im Bereich der Apoptose. Weitere empfohlene Apoptoseprodukte finden Sie hier Weitere Informationen über bioaktive kleine Moleküle für andere Forschungsbereiche finden Sie hier: sigma.com/discover-bsm.
Disclaimer
Haltbarkeit von ca. zwei Jahren. Zur Gewährleistung optimaler Stabilität sollte das Produkt vor Licht geschützt und mit einem Trockenmittel gelagert werden.
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
SML0075SML0230SML0229
form
powder
form
powder
form
powder
form
powder
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
Quality Level
300
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
solubility
ethanol: 1 mg/mL (stable at least a week at 4°C.), methanol: 10 mg/mL, DMSO: 10 mg/mL (stable at least six weeks at −20°C.), H2O: insoluble
solubility
DMSO: ≥5 mg/mL at 60 °C
solubility
DMSO: ≥4 mg/mL at warmed to 60 °C
solubility
DMSO: ≥10 mg/mL at warmed to 60 °C
color
white
color
white to tan
color
white to beige
color
white to beige
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Artikel
Cell cycle phases (G1, S, G2, M) regulate cell growth, DNA replication, and division in proliferating cells.
Apoptosis regulation involves multiple pathways and molecules for cellular homeostasis.
Verwandter Inhalt
Instructions
Masao Takeuchi et al.
PloS one, 10(5), e0126562-e0126562 (2015-05-16)
Comprehensive analysis of alterations in gene expression along with neoplastic transformation in human cells provides valuable information about the molecular mechanisms underlying transformation. To further address these questions, we performed whole transcriptome analysis to the human mesenchymal stem cell line
Devin Sok et al.
Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America, 111(49), 17624-17629 (2014-11-26)
Broadly neutralizing antibodies (bnAbs) targeting the trimer apex of HIV envelope are favored candidates for vaccine design and immunotherapy because of their great neutralization breadth and potency. However, methods of isolating bnAbs against this site have been limited by the
Edwin Leeansyah et al.
PLoS pathogens, 11(8), e1005072-e1005072 (2015-08-22)
Mucosa-associated invariant T (MAIT) cells represent a large innate-like evolutionarily conserved antimicrobial T-cell subset in humans. MAIT cells recognize microbial riboflavin metabolites from a range of microbes presented by MR1 molecules. MAIT cells are impaired in several chronic diseases including
Global Trade Item Number
SKUGTIN
A0781-5MG04061833334409
A0781-10MG04061833334393
A0781-1MG04061838443175