This product does not contain a second ribose ring. The structural formula is correct in depicting one ribose ring.
Fortfahren mit
Größe auswählen
| Packungsgröße | SKU | Verfügbarkeit | Preis |
|---|---|---|---|
| 25 mg | Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen | CHF 213.00 | |
| 100 mg | Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen | CHF 272.00 | |
| 500 mg | Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen | CHF 1’080.00 CHF 918.00 |
Über diesen Artikel
Produktname
Adenosin-5′-diphosphoribose Natriumsalz, ≥93%
biological source
yeast (candida utilis)
Quality Segment
assay
≥93%
form
powder
solubility
water: 50 mg/mL, clear, colorless
storage temp.
−20°C
SMILES string
[Na].Nc1ncnc2n(cnc12)C3OC(COP(O)(=O)OP(O)(=O)OCC(O)C(O)C(O)C=O)C(O)C3O
InChI
1S/C15H23N5O14P2.Na.H/c16-13-9-14(18-4-17-13)20(5-19-9)15-12(26)11(25)8(33-15)3-32-36(29,30)34-35(27,28)31-2-7(23)10(24)6(22)1-21;;/h1,4-8,10-12,15,22-26H,2-3H2,(H,27,28)(H,29,30)(H2,16,17,18);;
InChI key
NWPVXDZLQTURKI-UHFFFAOYSA-N
Application
- um eine Reihe von Nicotinamidadenin-Dinukleotid (NADH)-
- Oxidationsraten für den Signalweg des Atmungskettenkomplexes (CI/CIII/CIV)
- CI/der alternativen Oxidase (AOX) zu erhalten
- zur Messung der Poly(ADP-Ribose)-Glycohydrolase-Aktivität
- in Poly(ADP-Ribose) (PAR)-Bindungs-Kompetitionstests
Biochem/physiol Actions
1 of 1
Dieser Artikel | |||
|---|---|---|---|
| biological source yeast (candida utilis) | biological source yeast | biological source bacterial | biological source bacterial |
| Quality Level 200 | Quality Level 200 | Quality Level 300 | Quality Level 200 |
| form powder | form powder | form powder | form powder |
| assay ≥93% | assay ≥93% | assay ≥95% (HPLC) | assay ≥95% |
| storage temp. −20°C | storage temp. −20°C | storage temp. −20°C | storage temp. −20°C |
| solubility water: 50 mg/mL, clear, colorless | solubility water: 50 mg/mL, clear, colorless to very faintly yellow | solubility water: 50 mg/mL, clear to hazy, colorless | solubility - |
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?
Artikel
LC-MS/MS method quantifies similar polar nucleotide activated sugars using Supel™ Carbon LC column for simultaneous analysis.
Global Trade Item Number
| SKU | GTIN |
|---|---|
| A0752-100MG | 04061833334355 |
| A0752-25MG | 04061833334362 |
| A0752-500MG | 04061833001820 |
-
Does it have a second ribose ring? Is the structural formula correct?