Fortfahren mit
A5285
Adenosin-5′-diphosphat Monokaliumsalz Dihydrat
bacterial, ≥95%, P2Y receptor agonist, powder
Synonym(e):
Adenosin-5′-diphosphat-Kaliumsalz, ADP
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
PackungsgrößeSKUVerfügbarkeitPreis
100 mg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
CHF 25.00
1 g
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
CHF 179.00
5 x 1 g
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
CHF 457.00
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C10H14KN5O10P2 · 2H2O
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
501.32
UNSPSC Code:
41106305
eCl@ss:
32160414
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.77
MDL number:
Assay:
≥95%
Form:
powder
CHF 25.00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Großbestellung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Produktname
Adenosin-5′-diphosphat Monokaliumsalz Dihydrat, bacterial, ≥95%, powder
biological source
bacterial
Quality Segment
assay
≥95%
form
powder
storage temp.
−20°C
SMILES string
[O-]P(OP(OC[C@H]([C@@H](O)[C@H]1O)O[C@H]1N2C3=C(N=C2)C(N)=NC=N3)(O)=O)(O)=O.[K+]
InChI
1S/C10H15N5O10P2.K/c11-8-5-9(13-2-12-8)15(3-14-5)10-7(17)6(16)4(24-10)1-23-27(21,22)25-26(18,19)20;/h2-4,6-7,10,16-17H,1H2,(H,21,22)(H2,11,12,13)(H2,18,19,20);/q;+1/p-1/t4-,6-,7-,10-;/m1./s1
InChI key
ZNCWUOPIJTUALR-MCDZGGTQSA-M
Gene Information
General description
Adenosindiphosphat (ADP) ist eine wichtige Komponente für den Energiefluss in lebenden Organismen. Seine Struktur besteht aus einem Zuckergerüst, das mit Adenin verbunden ist, und zwei Phosphatgruppen, die an das fünfte Kohlenstoffatom des Ribose-Zuckers gebunden sind. ADP dient als Vorläufer für die ATP-Biosynthese. ADP wirkt als schwacher Thrombozytenagonist, der spezifisch auf den P2Y-Rezeptor abzielt. ADP spielt jedoch eine wichtige Rolle bei der Thrombozytenfunktion, indem es die Wirkung anderer Thrombozytenagonisten verstärkt und die Stabilität von Thrombozytenaggregaten fördert, wenn diese aus dichten Thrombozytengranula freigesetzt werden.
Application
Adenosin-5′-diphosphat wurde für die Untersuchung der Freisetzung, neuronalen Wirkung und Entfernung von extrazellulärem β-Nicotinamidadenindinukleotid (β-NAD+) im Rattenhirn eingesetzt. Adenosin-5′-diphosphat wurde auch verwendet, um nach einem akuten Koronarsyndrom die Prasugrel- mit der Clopidogrel-Thrombozytenaggregationshemmung zu vergleichen.
Anwendungsgebiete von Adenosin-5′-diphosphat-Monokaliumsalz-Dihydrat (ADP):
  • Bei der Titration zur Bestimmung der Komplex-I-gestützten Atmung in permeabilisierten Muskelfasern
  • Bei Titrationen zur Bestimmung der ADP-stimulierten Atemkinetik
  • Bei der Präparation von ADP-Lösungen zur Messung der Mitochondrienatmung
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
A2754A6885117105
assay
≥95%
assay
≥95% (HPLC)
assay
≥98.0% (HPLC)
assay
≥98% dry basis (enzymatic)
form
powder
form
powder
form
powder
form
solid
Quality Level
200
Quality Level
300
Quality Level
200
Quality Level
100
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
2-8°C
biological source
bacterial
biological source
bacterial
biological source
-
biological source
-
Gene Information
human ... HSP90AA1(3320), P2RY1(5028)
Gene Information
human ... HSP90AA1(3320), P2RY1(5028)
Gene Information
-
Gene Information
-
Still not finding the right product?
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Global Trade Item Number
SKUGTIN
A5285-100MG04061832088662
A5285-5X1G04061833375716
A5285-1G04061835258154