Fortfahren mit
A0144
Adenosin-3′,5′-zyklisches Monophosphat-Agarose
lyophilized powder
Synonym(e):
3′,5′-cAMP agarose
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
PackungsgrößeSKUVerfügbarkeitPreis
1 mL
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
CHF 109.00
5 mL
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
CHF 372.00
Über diesen Artikel
UNSPSC Code:
41106500
eCl@ss:
32160414
NACRES:
NA.56
MDL number:
Form:
lyophilized powder
Storage temp.:
−20°C
CHF 109.00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
form
lyophilized powder
Quality Segment
extent of labeling
≥2 μmol per mL
matrix
4% beaded agarose
matrix activation
cyanogen bromide
matrix attachment
C-8
matrix spacer
9 atoms
storage temp.
−20°C
Application
Adenosine 3′,5′-cyclic monophosphate-Agarose (3′,5′-cAMP agarose) may be used in affinity chromatography for the separation of the subunits of cAMP-dependent protein kinase or for the purification of the cAMP receptor subunit. Research on schizophrenia has shown that abnormalities in the cAMP signaling pathway, may contribute to the pathophysiology of the disorder.
Physical form
Lyophilisiertes Pulver stabilisiert mit Lactose
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
A2810G9768A2767
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
form
lyophilized powder
form
lyophilized powder
form
aqueous glycerol suspension
form
lyophilized powder
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
matrix
4% beaded agarose
matrix
cross-linked 4% beaded agarose
matrix
cross-linked 4% beaded agarose
matrix
cross-linked 4% beaded agarose
matrix activation
cyanogen bromide
matrix activation
cyanogen bromide
matrix activation
cyanogen bromide
matrix activation
cyanogen bromide
extent of labeling
≥2 μmol per mL
extent of labeling
1-5 μmol per mL
extent of labeling
1-5 μmol per mL
extent of labeling
1-5 μmol per mL
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Global Trade Item Number
SKUGTIN
A0144-1ML04061833326954
A0144-5ML04061837769214